Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, rat
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Gpsm1(246254)
General description
G-protein-signaling modulator 1 (UniProt Q9R080; znany również jako Activator of G-protein signaling 3) jest kodowany przez gen Gpsm1 (znany również jako Ags3) (Gene ID 246254) u szczurów. AGS3/GPSM1 jest ewolucyjnie konserwowanym białkiem z czterema motywami GoLoco (a.a. 493-515, 546-568, 594-616, 628-650 mysiego GPSM1) i funkcjonuje jako inhibitor dysocjacji nukleotydów guaninowych (GDI). GPSM1 zwiększa aktywność heteromerycznego kanału jonowego polycystin-1/polycystin-2 poprzez podjednostki Gβγ. GPSM1 bierze udział w regulacji orientacji wrzeciona mitotycznego, polaryzacji komórek i aktywności cyklazy adenylowej. GPSM1 odgrywa rolę w naprawie komórek nabłonka nerkowego po uszkodzeniu nerek i indukcji GPSM1 w policystycznej chorobie nerek (PKD) i może być krytycznym modulatorem procesu cystogenicznego nerek.
~74/25 kDa obserwowane. Obliczono 74,44 kDa (izoforma 1 szczura), 72,05 kDa (izoforma 4 szczura; izoforma Long) i 25,08 kDa (izoforma 3 szczura; izoforma Short-2), 74,36/71,93/33,56/78,11 kDa (izoforma 1/3/4/5 myszy). W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: Region oddziaływania STK11/LKB1.
Liniowy peptyd odpowiadający sekwencji w regionie oddziaływania STK11/LKB1 szczurzego AGS3/GPSM1.
Application
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia immunobarwionych głównie nerkowych kanalików zbiorczych metodą immunohistochemii fluorescencyjnej przy użyciu wycinków nerek od postnatalnych myszy P12 Pkd1v/v ADPKD (Kwon, M., et al. (2012). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 109(52):21462-21467).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła zależną od czasu indukcję immunoreaktywności AGS3/GPSM1 współlokalizowaną z markerem proliferacji Ki-67 w utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie wycinkach nerek szczurów po urazie niedokrwienno-reperfuzyjnym (IRI) zainicjowanym przez 30-minutową okluzję nerkowego przepływu krwi poprzez obustronne zaciśnięcie tętnicy nerkowej (Regner, K.R., et al. (2011). FASEB J. 25(6):1844-1855).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła zależny od etapu rozwoju nerkowy poziom ekspresji AGS3/GPSM1. Wysoki poziom zaobserwowano w nerce embrionalnej E13.5 i znacznie zmniejszono u myszy postnatalnych z niskim do niewykrywalnego poziomem około dnia postnatalnego P28. Postnatalne poziomy AGS3/GPSM1 w nerkach były podwyższone i pozostawały wykrywalne do P28 wśród myszy z autosomalną dominującą policystyczną chorobą nerek (ADPKD) Pkd1v/v wyrażających nieusuwalną policystynę-1/PC1 (Kwon, M., et al. (2012). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 109(52):21462-21467).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła znacznie wyższy poziom ekspresji AGS3/GPSM1 w mózgu niż w nerce od 19 dnia postnatalnego (P19) myszy typu dzikiego lub Pkd1v/v ADPKD (Kwon, M., et al. (2012). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 109(52):21462-21467).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła zależną od czasu nerkową indukcję AGS3/GPSM1 u szczurów po urazie niedokrwienno-reperfuzyjnym (IRI) zainicjowanym przez 40-minutową okluzję nerkowego przepływu krwi (Regner, K.R., et al. (2011). FASEB J. 25(6):1844-1855).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła zależną od czasu indukcję immunoreaktywności AGS3/GPSM1 współlokalizowaną z markerem proliferacji Ki-67 w utrwalonych w formalinie, zatopionych w parafinie wycinkach nerek szczurów po urazie niedokrwienno-reperfuzyjnym (IRI) zainicjowanym przez 30-minutową okluzję nerkowego przepływu krwi poprzez obustronne zaciśnięcie tętnicy nerkowej (Regner, K.R., et al. (2011). FASEB J. 25(6):1844-1855).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła zależny od etapu rozwoju nerkowy poziom ekspresji AGS3/GPSM1. Wysoki poziom zaobserwowano w nerce embrionalnej E13.5 i znacznie zmniejszono u myszy postnatalnych z niskim do niewykrywalnego poziomem około dnia postnatalnego P28. Postnatalne poziomy AGS3/GPSM1 w nerkach były podwyższone i pozostawały wykrywalne do P28 wśród myszy z autosomalną dominującą policystyczną chorobą nerek (ADPKD) Pkd1v/v wyrażających nieusuwalną policystynę-1/PC1 (Kwon, M., et al. (2012). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 109(52):21462-21467).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła znacznie wyższy poziom ekspresji AGS3/GPSM1 w mózgu niż w nerce od 19 dnia postnatalnego (P19) myszy typu dzikiego lub Pkd1v/v ADPKD (Kwon, M., et al. (2012). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 109(52):21462-21467).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła zależną od czasu nerkową indukcję AGS3/GPSM1 u szczurów po urazie niedokrwienno-reperfuzyjnym (IRI) zainicjowanym przez 40-minutową okluzję nerkowego przepływu krwi (Regner, K.R., et al. (2011). FASEB J. 25(6):1844-1855).
To przeciwciało anty-AGS3 jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, immunofluorescencji, immunohistochemii (parafina) do wykrywania GPSM1.
Research Category
Signaling
Signaling
Research Sub Category
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Biochem/physiol Actions
Ta poliklonalna surowica odpornościowa immunobarwiła głównie kanaliki zbiorcze nerek postnatalnych myszy P12 ADPKD. Blokowanie peptydu immunogennego wyeliminowało stianowanie przeciwciał (Kwon, M., et al. (2012). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 109(52):21462-21467). Ta surowica odpornościowa celuje w sekwencję regionu oddziaływania STK11/LKB1 obecną w szczurzej izoformie 1 AGS3/GPSM1 i izoformie 4 (izoforma Long), w 28% obecną w izoformie 3 (Short-2), ale całkowicie nieobecną w izoformie 2 (Short-1) zgłoszonej przez UniProt (Q9R080). Sekwencja docelowa jest również obecna w mysich izoformach 1, 3, 4 i 5, ale nieobecna w izoformie 2 ( (UniProt Q6IR34).
Physical form
Surowica króliczych przeciwciał poliklonalnych z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in embryonic mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected AGS3/GPSM1 in 10 µg of E13-14 embryonic mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected AGS3/GPSM1 in 10 µg of E13-14 embryonic mouse brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?