Merck
ABS1526
Przeciwciało anty-fosfoAKT1, Thr479
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
AKT alfa, kinaza białkowa B, kinaza serynowo-treoninowa RAC-alfa, kinaza białkowa B alfa, PKB, protoonkogen c-Akt, RAC-PK-alfa
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Technique(s):
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
Clone:
polyclonal
Application:
WB, inhibition assay
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
phosphorylation (pThr479)
Gene Information
human ... AKT1(207)
General description
Kinaza serynowo-treoninowa RAC-alfa (UniProt: P31749; EC: 2.7.11.1; kinaza białkowa B, PKB, kinaza białkowa B alfa, PKB alfa, protoonkogen c-Akt, RAC-PK-alfa, AKT1) jest kodowana przez gen AKT1 (znany również jako PKB, RAC) (Gene ID: 207) u człowieka. AKT1 jest jedną z 3 blisko spokrewnionych kinaz serynowo-treoninowo-białkowych (AKT1, AKT2 i AKT3), które regulują wiele procesów, w tym metabolizm, proliferację, przeżycie komórek, wzrost i angiogenezę. U ssaków te 3 izoformy AKT wykazują wysoki stopień homologii, ale różnią się nieznacznie lokalizacją regulacyjnych miejsc fosforylacji. AKT1 jest konstytutywnie fosforylowana na Ser124, w regionie pomiędzy PH i domenami katalitycznymi, oraz na Thr450, w regionie C-końcowym w niestymulowanych komórkach. Fosforylacja na Thr308 i Ser473 indukuje całkowitą aktywację AKT1. AKT1 zawiera jedną domenę PH (aa 5-108), jedną domenę kinazy białkowej (aa 150-408) i jedną domenę C-końcową kinazy AGC (aa 409-480). Wiązanie domeny PH z 3,4,5-trifosforanem fosfatydyloinozytolu (PIP3) powoduje jej ukierunkowanie na błonę plazmatyczną. AKT1 może być fosforylowana w Ser477/Thr479 przez Cdk2/Cyclin A, co blokuje ją w aktywnej konformacji. Uważa się, że fosforylacja Ser477/Thr479 wyzwala aktywację Akt1 albo poprzez wzmocnienie powiązania między AKT1 i mTORC2 w celu promowania fosforylacji Ser473, albo poprzez funkcjonalną kompensację fosforylowanej Ser473 w celu zablokowania AKT1 w jego aktywnej konformacji. AKT1 fosforylowany w Ser477/Thr479 wykazuje zwiększone powiązanie z kompleksami Sin1 i mTOR. (Ref.: Liu, P et al (2014). Nature. 508(7497): 541-545).
Zaobserwowano ~56 kDa; obliczono 55,68 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 10 aminokwasom otaczającym Thr479 z C-końcowego regionu ludzkiej AKT1.
Application
Analiza inhibicji peptydowej: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło fosfo-AKT1, Thr479 w komórkach RAT2.
Anty-fosfo-AKT1, Thr479, nr kat. ABS1526, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa fosforylację AKT1 na Thr479 i zostało przetestowane do stosowania w testach Western Blotting i Peptide Inhibition Assay.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa AKT1 fosforylowaną na Thr479.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in RAT2 cells transfected with Src (21-154).
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-AKT1, Thr479 in lysate of RAT2 cells transfected with Src (21-154).
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c