Przejdź do
ABS1507
Anti-Aurora B
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Aurora kinase B, EC:2.7.11.1, Aurora 1, Aurora- and IPL1-like midbody-associated protein 1, AIM-1, Aurora/IPL1-related kinase 2, ARK-2, Aurora-related kinase 2, STK-1, Serine/threonine-protein kinase 12, Serine/threonine-protein kinase 5, Serine/threonin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
-
1630,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1149
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AURKB(9212)
mouse ... Aurkb(20877)
General description
Kinaza Aurora B (UniProt: Q96GD4; znana również jako EC:2.7.11.1, Aurora 1, Aurora- and IPL1-like midbody-associated protein 1, AIM-1, Aurora/IPL1-related kinase 2, ARK-2, Aurora-related kinase 2, STK-1, Serine/threonine-protein kinase 12, Serine/threonine-protein kinase 5, Serine/threonine-protein kinase aurora-B) jest kodowany przez gen AURKB (znany również jako AIK2, AIM1, AIRK2, ARK2, STK1, STK12, STK5) (Gene ID: 9212) u człowieka. Kinaza Aurora B jest składnikiem kinazy serynowo-treoninowej kompleksu pasażera chromosomalnego (CPC), kompleksu, który działa jako kluczowy regulator mitozy. Jest to kluczowy składnik punktu kontrolnego cytokinezy, procesu wymaganego do opóźnienia rozszczepienia, aby zapobiec zarówno przedwczesnemu rozwiązaniu międzykomórkowych mostków chromosomowych, jak i akumulacji uszkodzeń DNA. Kompleks CPC pełni istotne funkcje w centromerze, zapewniając prawidłowe wyrównanie i segregację chromosomów oraz jest wymagany do stabilizacji mikrotubul i montażu wrzeciona indukowanego chromatyną. Kinaza B Aurora fosforyluje podjednostki kompleksu CPC BIRC5/survivin, CDCA8/borealin i INCENP, a fosforylacja INCENP prowadzi do zwiększonej aktywności kinazy B Aurora. Opisano pięć izoform kinazy Aurora, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Wykazano, że jej ekspresja jest regulowana cyklem komórkowym, z niską ekspresją w fazie G1/S i wzrostem w fazie G2 i M. Po fazie M jej ekspresja spada. Po fazie M jej ekspresja spada. Komórki nowotworowe wykazują wysoką ekspresję kinazy Aurora B podczas fazy M. Zakłócenie regulacji kinazy Aurora B powoduje zaburzenie integralności chromosomalnej w komórkach nowotworowych poprzez jej dominująco-ujemny wpływ na cytokinezę. Wysoki poziom ekspresji obserwuje się w grasicy. Ulega również ekspresji w śledzionie, płucach, jądrach, okrężnicy, łożysku i wątrobie płodu. Zastąpienie lizyny 106 argininą prowadzi do utraty aktywności kinazowej i poważnie upośledza progresję mitotyczną.
Zaobserwowano ~39 kDa; obliczono 39,31 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 11 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej kinazy Aurora B.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło Aurorę B w komórkach HeLa.
Anti-Aurora B, nr kat. ABS1507, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa kinazę Aurora B i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa kinazę Aurora B w ludzkich komórkach.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Aurora B in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A5102SAB1404685WH0009212M3
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
6G8, monoclonal
clone
6H7, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c