Przejdź do zawartości
ABS1494
Anty-SCYL1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
N-terminal kinase-like protein, Coated vesicle-associated kinase of 90 kDa, SCY1-like protein 1, Telomerase regulation-associated protein, Telomerase transcriptional element-interacting factor, Teratoma-associated tyrosine kinase
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Species reactivity:
human, mouse
Conjugate:
unconjugated
Application:
ICC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SCYL1(57410)
General description
N-końcowe białko podobne do kinazy (UniProt: Q96KG9; znane również jako Coated vesicle-associated kinase of 90 kDa, SCY1-like protein 1, Telomerase regulation-associated protein, Telomerase transcriptional element-interacting factor, Teratoma-associated tyrosine kinase) jest kodowane przez gen SCYL1 (znany również jako CVAK90, GKLP, NTKL, TAPK, TEIF, TRAP, HT019) (Gene ID: 57410) u człowieka. Białko 1 podobne do SCY1 ulega wszechobecnej ekspresji i reguluje wsteczny ruch białek za pośrednictwem COPI na interfejsie między aparatem Golgiego a retikulum endoplazmatycznym. Bierze udział w utrzymaniu morfologii aparatu Golgiego. Posiada rozbieżną N-końcową domenę kinazy (aa 14-314), ale jest ona katalitycznie nieaktywna. Zawiera również trzy powtórzenia HEAT (aa 350-388; 389-427; i 507-545). Zgłoszono sześć izoform białka SCY1-podobnego 1, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Jego wewnątrzkomórkowa dystrybucja jest specyficzna dla izoformy. Wykazano, że izoformy 1 i 2 są cytoplazmatyczne przez cały cykl komórkowy. Izoforma 3 jest cytoplazmatyczna podczas interfazy i centrosomalna podczas mitozy. Izoforma 6 jest ogólnie zlokalizowana w jądrze i działa jako aktywator transkrypcji i wiąże się z trzema różnymi typami miejsc wiązania DNA bogatych w GC (box-A, -B i -C) w regionie promotora beta-polimerazy. Mutacje w genie SCYL1 powodują ataksję rdzeniowo-móżdżkową, klinicznie i genetycznie heterogenną grupę zaburzeń móżdżkowych spowodowanych zwyrodnieniem móżdżku ze zmiennym zaangażowaniem pnia mózgu i rdzenia kręgowego.
Zaobserwowano ~100 kDa; obliczono 89,63 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 16 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego białka podobnego do SCY1 1.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło SCYL1 w komórkach HeLa, A431, HUVEC i NIH/3T3.
Przeciwciało anty-SCYL1, nr kat. ABS1494, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa białko SCY1-Like Protein 1 i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa SCY1-Like Protein 1 (SCYL1) w ludzkich komórkach. Celuje w epitop w obrębie 16 aminokwasów od regionu C-końcowego. Immunogen jest konserwowany między izoformami 1, 2 i 3.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected SCY1-Like Protein 1 (SCYL1) in HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)