Przejdź do
ABS1013
Przeciwciało anty-MTHFR
serum, from rabbit
Synonim(y):
Methylenetetrahydrofolate reductase, MTHFR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 μL
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1810,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
1810,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse, porcine
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MTHFR(4524)
General description
Reduktaza metylenotetrahydrofolianowa lub reduktaza 5,10-metylenotetrahydrofolianowa (EC 1.5.1.20; UniProt P42898) jest kodowana przez gen MTHFR (Gene ID 4524) u człowieka. MTHFR katalizuje redukcję 5,10-metylenotetrahydrofolianu do 5-metylotetrahydrofolianu, dominującej w krążeniu formy folianu i dawcy węgla do re-metylacji homocysteiny do metioniny. Wady MTHFR powodują podwyższenie poziomu homocysteiny w osoczu lub hiperhomocysteinemię, czynnik ryzyka chorób naczyń mózgowych, obwodowych i wieńcowych. Wiele miejsc startu transkrypcji i alternatywny splicing w genie MTHFR skutkują dwiema izoformami enzymu.
Zaobserwowano ~70/77 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu MTHFR.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła MTHFR w osoczu, nerkach i mózgu myszy (Chew, T.W., et al. (2011). J. Nutr. 141(8):1475-1481.).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła MTHFR w wątrobie świń, ludzkich limfocytach, ludzkiej nerce płodowej, ludzkiej nerce dorosłej, komórkach transfekowanych MTHFR (Rozen, R. U.S. Patent 6,833,243 B2, December 21, 2004).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła MTHFR w HepG2, wątrobie myszy i RAW264.7 (Mikael, L.G., and Rozen, R. (2008). Cardiovasc. Res. 80(1):151-158).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła rekombinowane białko MTHFR, a także endogenne MTHFR w ludzkiej nerce (zarówno płodowej, jak i dorosłej), płucach płodu i aorcie dorosłego człowieka (Tran, P. i in. (2002). Mamm. Genome. 13(9):483-492).
Wykryj MTHFR za pomocą tego przeciwciała anty-MTHFR zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Signaling Neuroscience
Biochem/physiol Actions
Reaguje z obiema izoformami (PMID 12370778).
Physical form
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in RAW264.7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected MTHFR in 10 µg of RAW264.7 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SAB4301860SAB4301915HPA076180
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1: 20-100, western blot: 1:200-1:1000
technique(s)
immunohistochemistry: 1: 20-100
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL (ICC-IF), immunohistochemistry: 1:50 - 1:200, western blot: 0.04-0.4 μg/mL
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1