Merck
ABN910
Anty-Aquaporin 4
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
AQP-4, Mercurial-insensitive water channel, MIWC
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AQP4(361)
mouse ... Aqp4(11829)
rat ... Aqp4(25293)
General description
Akwaporyna-4 (UniProt: P47863; znana również jako AQP-4, Mercurial-insensitive water channel, MIWC) jest kodowana przez gen Aqp4 (Gene ID: 25293) u szczura. Akwaporyna-4 jest wieloprzepustowym homotetramerycznym białkiem błonowym, które tworzy kanał specyficzny dla wody i służy jako osmoreceptor, który reguluje równowagę wodną organizmu i pośredniczy w przepływie wody w ośrodkowym układzie nerwowym. Jego domeny zewnątrzkomórkowe są zlokalizowane w aminokwasach 58-64, 137-155 i 206-231); jego domeny transbłonowe znajdują się w aminokwasach 37-57, 65-85, 116-136, 156-176, 185-205 i 232-252); a domena cytoplazmatyczna znajduje się w aminokwasach 1-36, 86-115, 177-184 i 253-323). Akwaporyna-4 ulega ekspresji głównie w mózgu i mięśniach szkieletowych, a na niższych poziomach w sercu, nerkach i tkance płucnej. Wykazano, że fosforylacja akwaporyny-4 przy serynie 180 przez kinazę białkową C zmniejsza przewodnictwo o około 50%, podczas gdy fosforylacja przy serynie 111 przez kinazę białkową G w odpowiedzi na glutaminian może zwiększyć przewodnictwo o około 40%. Opisano dwie izoformy akwaporyny-4, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Przeciwciała przeciwko akwaporynie-4 mogą służyć jako użyteczne markery surowicy do odróżnienia zapalenia nerwu wzrokowego (NM) od stwardnienia rozsianego. Klon mCCD nie powoduje redystrybucji akwaporyny-4, a także nie wpływa na koagregację astrocytarnej CD32-B i akwaporyny-4. (Ref.: Hinson, SR et al. (2017). Proc. Natl. Acad. Sci. USA 114(21); 5491-5496).
Zaobserwowano ~34,0 kDa; obliczono 34,48 kDa. Niescharakteryzowane pasma mogą być obserwowane w niektórych lizatach.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Rekombinowany fragment GST/HIs odpowiadający 75 aminokwasom z C-końcowego regionu szczurzej akwaporyny-4.
Application
Analiza immunohistochemiczna (parafinowa): Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło akwaporynę 4 w tkance kory mózgowej szczura.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło akwaporynę 4 w lizacie ludzkiej tkanki mózgowej.
Anti-Aquaporin 4, nr kat. Nr ABN910, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko akwaporynie 4 i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa akwaporynę-4. Celuje w epitop o długości 75 aminokwasów od C-końca.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna, 150 mM NaCl (pH 7,4) z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in mouse cerebral cortex tissue.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis : A 1:1,000 dilution of this antibody detected Aquaporin 4 in mouse cerebral cortex tissue.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.