Przejdź do zawartości
ABN898
Anty-BMP2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Bone morphogenetic protein 2, BMP-2, BMP-2A, Bone morphogenetic protein 2A
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BMP2(650)
General description
Białko morfogenetyczne kości 2 (UniProt: P12643; znane również jako BMP-2, BMP-2A, białko morfogenetyczne kości 2A) jest kodowane przez gen BMP2 (znany również jako BMP2A) (identyfikator genu 650) u człowieka. BMP2 jest członkiem nadrodziny transformującego czynnika wzrostu beta (TGF-beta). Jest syntetyzowany jako prekursor o masie 60 kDa, który jest przetwarzany w szlaku wydzielniczym do małego monomeru o masie 18 kDa; 2 monomery następnie łączą się, tworząc aktywny homodimer, który wiąże się z receptorem. BMP2 może indukować tworzenie i regenerację kości podczas wczesnego rozwoju embrionalnego. Jest również zaangażowany w szlak hedgehog, szlak sygnałowy TGF beta i interakcję receptora cytokiny-cytokiny. Wiadomo, że BMP2 indukuje tworzenie chrząstki i kości oraz stymuluje różnicowanie mioblastów w osteoblasty poprzez szlak EIF2AK3-EIF2A- ATF4. Aktywacja EIF2AK3 przez BMP2 stymuluje fosforylację EIF2A, co prowadzi do zwiększonej ekspresji ATF4, który odgrywa kluczową rolę w różnicowaniu osteoblastów.
Zaobserwowano ~45 kDa. 44,70/42,48/12,90 kDa (prepro-/pro-/dojrzały ludzki monomer BMP2). Docelowy rozmiar pasma wydaje się większy z powodu glikozylacji i dimeryzacji. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST składające się z C-końcowego regionu propeptydu i N-końcowego regionu dojrzałego ludzkiego BMP2.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło immunoreaktywność BMP2 w ludzkich skrawkach tkanek raka prostaty, móżdżku i migdałków.
Anty-BMP2, nr kat. Nr ABN898, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko białku morfogenetycznemu kości 2 i zostało przetestowane w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne celuje w region obecny w prepro-, pro- i dojrzałym ludzkim BMP2.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human kidney tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected BMP2 in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Zastępuje: ABN303
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)