Merck
ABN896
Anty-LDHA
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
L-lactate dehydrogenase A chain, Cell proliferation-inducing gene 19 protein, LDH muscle subunit, LDH-A, LDH-M, Renal carcinoma antigen NY-REN-59
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IF, IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human
species reactivity (predicted by homology)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LDHA(3939)
General description
Zaobserwowano ~37 kDa. Obliczono 36,56/39,71/30,07 kDa (izoforma ludzka 1/3/4) i 36,32 kDa (szczur) (usunięto Met1). W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Łańcuch A dehydrogenazy L-mleczanowej (EC 1.1.1.27; UniProt P00338; znany również jako białko 19 genu indukującego proliferację komórek, podjednostka mięśniowa LDH, LDH-A, LDH-M, antygen raka nerki NY-REN-59) jest kodowany przez gen LDHA (znany również jako GSD11, PIG19) (identyfikator genu 3939) u człowieka. Pierwotnie opisany przez Otto Warburga, a obecnie powszechnie znany jako efekt Warburga, odnosi się do zjawiska, w którym wiele komórek nowotworowych wykorzystuje glikolizę tlenową zamiast oddychania mitochondrialnego do produkcji energii w celu wsparcia wzrostu i proliferacji komórek. Enzymy zaangażowane w złożoną sieć szlaków metabolicznych są zatem badane jako potencjalne cele w leczeniu raka. Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) jest enzymem tetramerycznym składającym się z dwóch różnych podjednostek, LDHA i LDHB, które mogą łączyć się w pięć różnych kombinacji (LDH1 składa się z czterech podjednostek LDHB; LDH2 zawiera trzy LDHB i jedną podjednostkę LDHA; LDH3 zawiera dwie LDHB i dwie podjednostki LDHA; LDH4 zawiera jedną LDHB i trzy podjednostki LDHA; LDH5 zawiera cztery podjednostki LDHA). LDHB ulega wszechobecnej ekspresji i jest dominującą izoformą w mięśniu sercowym, podczas gdy LDHA jest dominującą izoformą w mięśniach szkieletowych i innych wysoce glikolitycznych tkankach. LDH katalizuje odwracalną konwersję pirogronianu do mleczanu. Regulacja w górę LDH zmniejsza zatem zależność od tlenu i zapewnia wydajny metabolizm beztlenowy/glikolityczny w komórkach nowotworowych. Zwiększoną aktywność LDHA zaobserwowano w raku wątrobowokomórkowym, raku piersi, trzustki i prostaty. Zahamowanie LDHA zmniejszyło złośliwą transformację komórek i powstawanie nowotworów. Poziom LDHB w surowicy jest również podwyższony u pacjentów z rakiem płuc i stopniowo wzrasta wraz ze stadium klinicznym niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC).
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający sekwencji regionu C-końcowego ludzkiego LDHA.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło LDHA w komórkach HUVEC i HeLa.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło LDHA w szczurzym jądrze, ludzkim raku prostaty i wycinkach tkanek nerek.
Anti-LDHA, nr kat. Nr ABN896, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które jest skierowane przeciwko łańcuchowi A dehydrogenazy L-mleczanowej i zostało przetestowane w immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Biochem/physiol Actions
Ten króliczy poliklonalny region epitopowy jest obecny w ludzkich izoformach 1, 3 i 4 LDHA, ale nieobecny w izoformach 2 i 5, zgłoszonych przez UniProt (P00338).
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HepG2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected LDHA in 10 µg of HepG2 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Zastępuje: ABN311
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anty-LDHA
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c