Merck
ABN494
Przeciwciało anty-PPHOX2A
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Paired-like homeobox 2A, Paired mesoderm homeobox protein 2A
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PHOX2A(401)
General description
Sparowane mezodermalne białko homeobox 2A (PHOX2A), znane również jako białko homeodomeny ARIX1 (ARIX) i sparowane homeobox 2A (PMX2A), wraz z blisko spokrewnionym PHOX2B, jest sparowanym homeodomenowym czynnikiem transkrypcyjnym, który utrzymuje fenotyp noradrenergiczny podczas embriogenezy. Białka PHOX2 pomagają regulować endogenne hydroksylazy w komórkach grzebienia nerwowego i pomagają w wytwarzaniu neuronów współczulnych. PHOX2A kontroluje tylko różnicowanie głównego ośrodka noradrenergicznego ludzkiego mózgu, podczas gdy PHOX2B jest wymagany do różnicowania wszystkich ośrodkowych i nieperyferyjnych ośrodków noradrenergicznych. PHOX2A może być zaangażowany w regulację specyficznej ekspresji genów biosyntezy katecholamin. PHOX2A jest powiązana z wrodzonym zwłóknieniem mięśni zewnątrzgałkowych typu 2 (CFEOM2). Regulacja PHOX2 może mieć zastosowanie terapeutyczne w przypadku starzenia się lub zwyrodnieniowych zaburzeń neuronów noradrenergicznych.
Zaobserwowano ~32 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu PHOX2A.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 2,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło PHOX2A w ludzkiej tkance mózgowej.
Przeciwciało anty-PHOX2A jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które celuje w Phox2a i zostało przetestowane w Western Blotting i IHC.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki mózgowej szczura
Evaluated by Western Blotting/Peptide Inhibition Assay in rat brain tissue lysate.
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 1µg/mL of this antibody detected PHOX2A in 15 µg of rat brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c