Merck
ABN444
Przeciwciało przeciwko białku podobnemu do amyloidu 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
APLP-1, APLP, APLP1, Amyloid-like protein-1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APLP1(333)
General description
Białko amyloidopodobne 1 lub APLP-1 jest neuronalnym, specyficznym białkiem związanym z błoną, które prawdopodobnie odgrywa rolę w funkcji postsynaptycznej, ale większość badań koncentrowała się na jego fragmentach proteolitycznych, takich jak ALID1, który działa jako aktywator transkrypcji poprzez wiązanie koaktywatora APBB1. Fragmenty APLP-1 oddziałują również z różnymi szlakami receptorów sprzężonych z białkiem G i wydają się odgrywać rolę w dojrzewaniu synaptycznym podczas rozwoju korowego. APLP-1 wydaje się również regulować wzrost neurytów poprzez wiązanie się ze składnikami ECM, takimi jak heparyna i kolagen I. Wreszcie specjalny fragment zwany C30 jest silnym wzmacniaczem apoptozy neuronów i jest fragmentem rozszczepienia specyficznym dla kaspazy, który działa wewnętrznie indukując apoptozę. Tak więc APLP-1 odgrywa rolę w apoptozie, adhezji komórek, endocytozie, sygnalizacji komórkowej i wydłużaniu neurytów, a także pewnej funkcji postsynaptycznej, ponieważ znajduje się w skupiskach w gęstościach postsynaptycznych w normalnych komórkach.
Zaobserwowano ~72 kDa. Pasmo ~90 kDa może pojawić się w niektórych lizatach z powodu glikozylacji: Kim. TW., et al. (1995). Brain Res Mol Brain Res. 32(1):36-44.
Immunogen
Epitop: Domena zewnątrzkomórkowa
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający zewnątrzkomórkowej domenie ludzkiego białka amyloidopodobnego 1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło białko amyloidopodobne 1 w ludzkiej korze mózgowej i tkankach wzgórza.
To przeciwciało przeciwko białku amyloidopodobnemu 1 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii (parafina) do wykrywania białka amyloidopodobnego 1.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Synapse & Synaptic Biology
Biochem/physiol Actions
Immunogen jest w 94% identyczny z bydlęcym
Physical form
Oczyszczony poliklonalny królik w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Human Cortex tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Amyloid-like protein 1 in 10 µg of Human Cortex tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)