Przejdź do
ABN415
Przeciwciało anty-TRAPPC1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
TRAPPC-1, Trafficking protein particle complex subunit 1, BET5 homolog, Multiple myeloma protein 2, MUM-2, MUM2
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki09 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
1750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 lipca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
monkey (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TRAPPC1(58485)
General description
TRAPPC1 jest częścią większego kompleksu białkowego zwanego kompleksem TRAPP (transport protein particle), niezbędnego do funkcjonowania i transportu Golgiego. TRAPPC1 jest zlokalizowany w Golgim i retikulum endoplazmatycznym. Transport za pośrednictwem pęcherzyków jest procesem przeprowadzanym przez praktycznie wszystkie komórki i jest wymagany do prawidłowego ukierunkowania i wydzielania białek. W związku z tym istnieje wiele białek zaangażowanych w zapewnienie, że białka są prawidłowo transportowane, ukierunkowane, uwiązane i zlokalizowane. Kompleks TRAPP jest tylko jednym z takich kompleksów, ale jest jednym z najlepiej zbadanych. Mutacje w białkach TRAPPC mogą prowadzić do poważnych zaburzeń, w tym dystrofii mięśniowej i miopatii, takich jak mutacje związane z TRAPPC11 (gen powiązany z TRAPPC1).
Zaobserwowano ~19 kDa. Pasmo endogenne pojawia się przy ~31 kDa (mózg myszy), podczas gdy pasmo transfekowane pojawia się przy ~19 kDa
Immunogen
Epitop: W pobliżu C-końca
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający bliskiemu C-końcowi ludzkiego TRAPPC1.
Application
Analiza Western Blotting: 0,25 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło TRAPPC1 w 5 µg lizatu tkanki mózgowej myszy.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło TRAPPC1 w ludzkiej korze mózgowej, móżdżku i nerce.
To przeciwciało anty-TRAPPC1 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii do wykrywania TRAPPC1.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Neurotransmitters & Receptors
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in TRAPPC1 transfected HEK293T cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected TRAPPC1 in 5 µg of TRAPPC1 transfected HEK293T cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA052398HPA028408SAB1306501
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
UniProt accession no.
Q9Y5R8
UniProt accession no.
Q9Y5R8
UniProt accession no.
O43617
UniProt accession no.
O75865
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c