Merck
ABN34
Przeciwciało anty-PDE11A
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Dual 3′,5′-cyclic-AMP and -GMP phosphodiesterase 11A, cAMP and cGMP phosphodiesterase 11A
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PDE11A(50940)
General description
Gen PDE11A koduje fosfodiesterazę (PDE) o podwójnej specyficzności, która ulega ekspresji w korze nadnerczy i jest częściowo hamowana przez tadalafil i inne inhibitory PDE. Wiadomo, że PDE katalizują cAMP i cGMP odpowiednio do 5'-AMP i 5'GMP, a tym samym regulują wewnątrzkomórkowe stężenie tych nukleotydów. Wykazano, że mutacja utraty funkcji genu PDE11A zwiększa sygnalizację cAMP i fosforylację białka wiążącego element reagujący na cAMP (CREB), dwa stany, które są związane z przerostem kory nadnerczy, gruczolakami i zespołem Cushinga.
Zaobserwowano ~104 kDa. Uniprot podaje cztery izoformy o masie cząsteczkowej ~105 kDa, ~78 kDa, ~66 kDa i ~56 kDa To przeciwciało może rozpoznać tylko izoformy ~105 kDa i ~78 kDa.
Immunogen
Epitop: Domena GAF.
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający domenie GAF ludzkiego PDE11A.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło PDE11A w normalnej tkance śródmózgowia myszy.
Wykryj PDE11A za pomocą tego przeciwciała Anti-PDE11A zatwierdzonego do stosowania w WB, IH.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje domenę GAF PDE11A.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki ludzkiego hipokampa
Evaluated by Western Blot in human hippocampus tissue lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PDE11A in 10 µg of human hippocampus tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)