Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DISC1(27185)
General description
Disrupted in schizophrenia 1 (DISC1) jest genem kandydującym dla podatności na schizofrenię. Został on odkryty poprzez analizę chromosomalną dużej szkockiej rodziny, której członkowie wykazywali schizofrenię i pokrewne zaburzenia psychiczne. Poprzez badania dwuhybrydowe na drożdżach odkryto, że DISC1 oddziałuje z wieloma członkami centrosomu i układu cytoszkieletowego, w tym MAP1A i Nudel. Niedawno odkryto, że DISC1 reguluje transport kompleksu zawierającego Nudel, białko lissencephaly-1 (LIS1) i 14-3-3epsilon z ciał komórek neuronalnych do aksonów poprzez działanie zależnego od mikrotubul ukierunkowanego białka motorycznego kinezyny-1, znanego również jako KIF5A. Zmniejszona ekspresja DISC1 w neuronach powodowała przyspieszone tempo integracji neuronów, co skutkowało nieprawidłowym rozwojem morfologicznym, co sugeruje, że DISC1 odgrywa rolę w rozwoju dendrytycznym i tworzeniu synaps. DISC1 ma co najmniej cztery znane izoformy.
~94 kDa. Uniprot opisuje 8 izoform w zakresie od ~39 kDa do ~94 kDa; jednak istnieje wiele dodatkowych izoform DISC1. (Ishizuka, K., et al. (2007). Molecular Psychiatry. 12:897-899.)
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu DISC1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:2000 tej partii przeciwciała wykryło DISC1 w tkance móżdżku szczura.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:2000 z reprezentatywnej partii wykryło DISC1 w komórkach HeLa.
Analiza Western Blot: 2 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło DISC1 w 10 µg/ml lizatu komórek SK-N-SH i lizatu tkanki mózgowej myszy.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:2000 z reprezentatywnej partii wykryło DISC1 w komórkach HeLa.
Analiza Western Blot: 2 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło DISC1 w 10 µg/ml lizatu komórek SK-N-SH i lizatu tkanki mózgowej myszy.
Anty-DISC1 wykrywa poziomy białek DISC1 i został opublikowany i zatwierdzony do stosowania w IHC, ICC i WB.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Developmental Neuroscience
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z 0,02% azydkiem sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ludzka tkanka mózgowa
Ludzka tkanka mózgowa
Evaluated by Immunohistochemistry in human brain tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody lot detected DISC1 in human brain tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody lot detected DISC1 in human brain tissue.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-DISC1
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c