Przejdź do
ABN2191
Anty-kalretyna
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
CR
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Sprawdź dostępność w koszyku
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
2060,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS1073
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, rat
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CALB2(794)
General description
Kalretynina (UniProt: P47728; znana również jako CR) jest kodowana przez gen Calb2 (Gene ID: 117059) u szczura. Kalretynina należy do rodziny białek kalbindyny i działa jako białko wiążące wapń. Ulega ekspresji zarówno w ośrodkowym, jak i obwodowym układzie nerwowym i występuje obficie w neuronach słuchowych. Bierze udział w regulacji cytozolowych stężeń jonów wapnia i posiada wiele domen wiążących wapń, znanych jako EF-hands. Wykazano, że jej ekspresja jest regulowana na poziomie transkrypcji przez jądrowy czynnik oddechowy 1 (NRF-1) i czynniki transkrypcyjne E2F2. W prążkowiu szczura neurony kalretynowe tworzą odrębny podzbiór średniej wielkości (7 20 µm), aspinicznych, GABAergicznych interneuronów. Kalretynina może również służyć jako ważne narzędzie diagnostyki różnicowej dla torbielowatych i litych guzów ameloblastycznych. (Ref.: Petryszyn, S., et al. (2017). J. Neural Transm. doi: 10.1007/s00702-017-1687; Kresoja-Rakic, J., et al. (2017). Front. Genet. doi: 10.3389/fgene.2017.00070).
Zaobserwowano ~31 kDa; obliczono 31,41 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: domena:
Rekombinowany fragment znakowany GST/His odpowiadający 99 aminokwasom z wewnętrznego regionu szczurzej kalretininy.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło kalretyninę w lizacie tkanki mózgowej szczura.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło kalretyninę w skrawkach tkanki ludzkiej kory mózgowej i móżdżku szczura.
Przeciwciało przeciw kalretyninie, nr kat. ABN2191, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko kalretyninie i zostało przetestowane w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa kalretyninę w komórkach ludzkich i szczurzych. Celuje w epitop w obrębie 99 aminokwasów od regionu wewnętrznego.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human fetal brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Calretinin in human fetal brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MAB1568SAB5500031HPA007306
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
clone 6B8.2, Chemicon®, from mouse
description
recombinant, expressed in proprietary host, clone SP13, tissue culture supernatant
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
tissue culture supernatant
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
6B8.2, monoclonal
clone
SP13, monoclonal
clone
polyclonal
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)