Merck
ABN2181
Anty-CAM-L1
from rabbit
Synonim(y):
Neural cell adhesion molecule L1-like protein, L1 adhesion molecule, Cell adhesion molecule with homology to L1CAM, Chl1-like protein, Close homolog of L1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IF, IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Chl1(12661)
General description
Białko podobne do cząsteczki adhezji komórek nerwowych L1 (UniProt: P70232; znane również jako cząsteczka adhezji komórkowej o homologii do L1CAM, NCAM-L1, białko podobne do Chl1, bliski homolog L1) jest kodowane przez gen Chl1 (znany również jako Call) (identyfikator genu: u myszy. NCAM-L1 jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które jest syntetyzowane z peptydem sygnałowym (aa 1-25), który jest następnie odcinany w dojrzałej formie. Ulega ekspresji w neuronach i komórkach glejowych w mózgu i rdzeniu kręgowym, a także została wykryta w siatkówce i nerwie wzrokowym. Nie jest wykrywalny w przodomózgowiu myszy w E11 i staje się słabo wykrywalny w E13, z najwyższą wykrywalnością w E18 do 7 dnia postnatalnego. Ulega obniżeniu w 15. dniu życia i ulega dalszemu zmniejszeniu u czterotygodniowych zwierząt. NCAM-L1 jest silnie N-glikozylowany i zawiera N-związane oligosacharydy o siarczanowanej strukturze węglowodanowej typu HNK-1. NCAM-L1 zawiera domenę zewnątrzkomórkową (aa 26-1083), domenę transbłonową (aa 1084-1104) i domenę cytoplazmatyczną (aa 1105-1209). Posiada również sześć domen typu Ig-podobnego C2 i cztery domeny fibronektyny typu -III. NCAM-L1 jest białkiem macierzy zewnątrzkomórkowej i adhezji komórkowej, które odgrywa rolę w rozwoju układu nerwowego i plastyczności synaptycznej. Odgrywa rolę w pozycjonowaniu neuronów piramidalnych, a także w regulacji zarówno liczby interneuronów, jak i skuteczności synaps GABAergicznych.
Zaobserwowano ~220 kDa; obliczono 135,07 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: nieznany
Oczyszczone mysie białko o pełnej długości podobne do cząsteczki adhezyjnej komórek nerwowych L1 (NCAM-L1).
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła NCAM-L1 w zastosowaniach Western Blotting (Schmidt, H., et. al. (2002). J Cell Biol. 159(3):489-98; Alberts, P., et. al. (2003). Mol Biol Cell. 14(10):4207-20).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowana NCAM-L1 w zastosowaniach immunoprecypitacji (Patel, K., et. al. (1991). Hybridoma. 10(4):481-91).
Analiza Western Blotting: 0,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło NCAM-L1 w surowych frakcjach błonowych ekstraktów mózgu z 10 dnia po urodzeniu (dzięki uprzejmości Fritza G. Rathjena z Max-Delbrück-Center, Berlin, Niemcy).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła NCAM-L1 w zastosowaniach immunofluorescencji (Ter-Avetisyan, G., et. al. (2014). J Neurosci. 34(3):737-47; Abe, P., et. al. (2015). J Neurosci. 35(38):13053-63).
Anti-NCAM-L1, nr kat. ABN2181, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko cząsteczce adhezyjnej komórek nerwowych L1 i zostało przetestowane w immunofluorescencji, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa białko NCAM-L1 u myszy i szczurów.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Wild type & knock out P10 mouse brain extract crude membrane.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected NCAM-L1 in crude membrane extact from brain of Wild type, but not in NCAM-L1 knock out P10 mouse.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c