Merck
ABN190
Przeciwciało przeciwko cząsteczce adhezji komórkowej CEA 16 (Ceacam16)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 16
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
IF, IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ceacam16(330483)
General description
Cząsteczka adhezji komórkowej związana z antygenem rakowo-płodowym 16, znana również jako cząsteczka adhezji komórkowej CEA 16 (Ceacam16), jest nowym białkiem adhezyjnym, które zostało znalezione w komórkach włoskowatych ślimaka. Wchodzi ono w interakcje z białkiem oddziałującym z α-tektyną i może odgrywać rolę w utrzymaniu błony tektorialnej. Mutacja genu Ceacam16 powoduje autosomalną dominującą niesyndromiczną głuchotę (ADNSHL).
Poprzednio przypisany identyfikator białka B2RUD6 został połączony z E9QA28. Pełne informacje można znaleźć w bazie danych UniProt.
Zaobserwowano ~55-250 kDa. Wykazano, że białko to wykrywa monomery i dimery. (Zheng, J., et al. (2011).PNAS. 108(10):4218-4223.)
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający mysim monomerom i dimerom Ceacam16.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia została wykorzystana przez niezależne laboratorium w tkance ślimaka myszy. (Zheng, J., et al. (2011).PNAS. 108(10):4218-4223.)
Analiza immunofluorescencji: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w tkance ślimaka myszy. (Zheng, J., et al. (2011).PNAS. 108(10):4218-4223.)
To przeciwciało przeciwko cząsteczce adhezji komórkowej CEA 16 (Ceacam16) zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, IHC, immunofluorescencji do wykrywania cząsteczki adhezji komórkowej CEA 16 (Ceacam16).
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Sensory & PNS
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki ślimaka myszy
Evaluated by Western Blot in mouse cochlear tissue lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Ceacam16 in 10 µg of mouse cochlear tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c