Przejdź do zawartości
ABN160
Przeciwciało anty-ARMS2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Age-related maculopathy susceptibility protein 2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ARMS2(387715)
General description
Białko podatności na makulopatię związaną z wiekiem 2 (ARMS2) ulega wysokiej ekspresji w ludzkim łożysku i siatkówce. Biologiczna funkcja ARMS2 nie została w pełni scharakteryzowana. Jednak wcześniejsze badania powiązały mutacje w genach ARMS2 i HtrA1, zlokalizowanych na chromosomie 10q26, z występowaniem związanego z wiekiem zwyrodnienia plamki żółtej typu 8, stanu nieodwracalnej utraty wzroku u osób starszych.
~12 kDa. Niescharakteryzowane pasmo pojawia się przy ~60 kDa w niektórych lizatach.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu ARMS2.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium w komórkach ARPE-19. (Pericak-Vance, M., et al. (2009). Invest Ophthalmol Vis Sci. 50(7): 3084-3090.)
To przeciwciało anty-ARMS2 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting do wykrywania ARMS2.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Physical form
Oczyszczony poliklonalny królik w PBS zawierającym 0,1% azydku.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki łożyska ludzkiego
Evaluated by Western Blot in human placenta tissue lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ARMS2 on 10 µg of human placenta tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-ARMS2
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)