Merck
ABN1386
Przeciwciało anty-HES-1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Class B basic helix-loop-helix protein 39, bHLHb39, Hairy and enhancer of split 1, Hairy homolog, Hairy-like protein, hHL
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HES1(3280)
mouse ... Hes1(15205)
General description
Czynnik transkrypcyjny HES-1 (HES-1), znany również jako Hairy i enhancer of split 1, homolog Hairy, białko podobne do Hairy, należy do rodziny czynników transkrypcyjnych typu basic helix-loop-helix. Jest represorem transkrypcji genów, które wymagają białka bHLH do ich transkrypcji. Białko ma szczególny rodzaj domeny podstawowej, która zawiera białko przerywające helisę, które wiąże się z N-boxem, a nie z kanonicznym E-boxem.
Zaobserwowano ~30 kDa. Niescharakteryzowane pasma mogą być obserwowane w niektórych lizatach.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający bliskiemu N-końcowi mysiego HES-1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło HES-1 w mysim tyłomózgowiu, móżdżku i tkance nerkowej.
To przeciwciało anty-HES-1 zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii do wykrywania HES-1.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Hes-1 in 10 µg of mouse liver tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Zastępuje: AB15470
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-HES-1
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c