Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Cntn2(21367)
rat ... Cntn2(25356)
General description
Kontaktina-2 (UniProt P22063; znana również jako glikoproteina aksonalna TAG-1, aksonina-1, przejściowa glikoproteina aksonalna 1, TAX-1) jest kodowana przez gen Cntn2 (znany również jako Tax1) (identyfikator genu 25356) u szczurów. Prawidłowa lokalizacja napięciowo bramkowanych kanałów Na+ w węźle Ranviera i napięciowo bramkowanych kanałów K+ w juxtaparanode (JXP) wzdłuż mielinowanych aksonów jest niezbędna do szybkiej propagacji potencjałów czynnościowych. Lokalizacja skupionych kanałów jonowych w określonych domenach błonowych zależy od specyficznych cząsteczek adhezji komórkowej (CAM), a także od integralności sąsiednich domen. Contactin-2/TAG-1 i Caspr2 tworzą kompleks rusztowania błonowego, który działa w celu grupowania kanałów potasowych Kv1 w JXP. Usunięcie któregokolwiek z tych CAM powoduje zniknięcie kanałów Kv1 z JXP i redystrybucję wzdłuż międzywęźla. Kontaktina-2/TAG-1 jest początkowo wytwarzana z N-końcowym peptydem sygnałowym (a.a. 1-30) i C-końcowym propeptydem (a.a. 1016-1040), których usunięcie daje dojrzałą glikoproteinę błonową zakotwiczoną w GPI.
Zaobserwowano ~140 kDa. Pasmo docelowe wydaje się większe niż obliczona masa cząsteczkowa 107,3 kDa z powodu glikozylacji.
Immunogen
Epitop: Domeny 1-4 fibronektyny typu III.
Rekombinowane białko znakowane Fc odpowiadające domenom 1-4 fibronektyny typu III szczurzego TAG-1.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywne partie wykryły immunoreaktywność TAG-1 w regionie juxtaparanodalnym (JXP) drażnionych nerwów kulszowych od myszy typu dzikiego, ale nie Caspr-/-, Caspr2-/- lub podwójnego nokautu Caspr-/-Caspr2-/-. Reekspresja pełnej długości Caspr2, ale nie mutanta Caspr2 z delecją sekwencji wiążącej 4.1 (d4.1), u myszy transgenicznych Caspr2-/- przywróciła immunoreaktywność JXP TAG-1 (Gordon, A. i in. (2014). J. Neurosci. 34(45):14820 -14826; Horresh, I., et al. (2010). J. Neurosci. 30(7):2480-2489).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła utratę immunoreaktywności TAG-1 w regionie juxtaparanodalnym (JXP) drażnionych nerwów kulszowych izolowanych od myszy 4.1B-/- pozbawionych cytoszkieletowego białka adapterowego 4.1B (Horresh, I., et al. (2010). J. Neurosci. 30(7):2480-2489).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła utratę immunoreaktywności TAG-1 w regionie juxtaparanodalnym (JXP) drażnionych nerwów kulszowych izolowanych od myszy 4.1B-/- pozbawionych cytoszkieletowego białka adapterowego 4.1B (Horresh, I., et al. (2010). J. Neurosci. 30(7):2480-2489).
Anti-TAG-1 Antibody jest przeciwciałem przeciwko TAG-1 do stosowania w Western Blotting, Immunocytochemii.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Neuroscience
Developmental Neuroscience
Physical form
Królicze przeciwciało poliklonalne w surowicy z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected TAG-1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected TAG-1 in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?