Merck
ABN12
Przeciwciało przeciwko receptorowi neuropeptydu S
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Neuropeptide S receptor, G-protein coupled receptor 154
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NPSR1(387129)
General description
65 kDa obliczone
Receptor neuropeptydu S (NPSR) jest alternatywnie znany jako receptor sprzężony z białkiem G 15. NPSR jest wieloprzebiegowym białkiem błony komórkowej, które funkcjonuje jako receptor wazopresyny/oksytocyny w rodzinie receptorów sprzężonych z białkiem G 1. Uważa się, że jako receptor dla neuropeptydu S pośredniczy w jego działaniu, takim jak hamujący wpływ na wzrost komórek.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Rekombinowane białko odpowiadające C-końcowi szczurzego receptora neuropeptydu S.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 tego przeciwciała wykryło receptor neuropeptydu S w tkance móżdżku szczura i człowieka.
To przeciwciało receptora neuropeptydu S zostało zatwierdzone do stosowania w IHC do wykrywania białka receptora neuropeptydu S.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje C-koniec receptora neuropeptydu S.
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Tkanka móżdżku szczura
Evaluated by Immunohistochemistry in rat and human cerebellum tissue.
Imunnohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Neuropeptide S Receptor in rat cerebellum tissue.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c