Przejdź do zawartości
ABN111
Przeciwciało anty-RGS11 (CT)
from rabbit
Synonim(y):
Regulator of G-protein signaling 11, RGS11
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, rat
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RGS11(8786)
General description
Regulator of G-protein signaling 11 (RGS11) to wielodomenowa GTPaza zawierająca po jednej domenie DEP, RGS i gamma białka G. Podobnie jak inni członkowie rodziny R7 RGS11 wykorzystuje te domeny do tworzenia wielopodjednostkowych kompleksów. Podobnie jak inni członkowie rodziny R7 RGS, RGS11 wykorzystuje te domeny do tworzenia kompleksów wielopodjednostkowych, które przetwarzają odpowiedzi świetlne komórek siatkówki. RGS11 oddziałuje z białkiem kotwiczącym RGS9 (R9AP) i podjednostką beta białka 5 G (Gbeta5), tworząc trimeryczny kompleks, który reguluje aktywność metabotropowego receptora glutaminianu 6 (mGluR6) w komórkach ON-bipolarnych. Kompleks RGS11 hydrolizuje GTP i inaktywuje białko G Galphao, które jest aktywowane przez mGluR6 w ciemnym środowisku. Poprzez ten mechanizm, kompleks RGS11 przyspiesza odpowiedź na światło w komórkach ON-dwubiegunowych siatkówki.
~53 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowi ludzkiego RGS11.
Application
Wykryj RGS11 (C-terminus) za pomocą tego przeciwciała anty-RGS11 (C-terminus) zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje C-koniec RGS11.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki łożyska ludzkiego
Evaluated by Western Blot in human placenta tissue lysate.
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RGS11 in 10 µg of human placenta tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)