Przejdź do
ABF205
Przeciwciało anty-TRIM5 delta
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Tripartite motif-containing protein 5, RING finger protein 88
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki15 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1200,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
1200,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (immunogen homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Białko zawierające motyw trójdzielny 5 (TRIM5), znane również jako białko palca RING 88 (RNF88), jest członkiem szerokiej rodziny niespokrewnionych ze sobą białek zdefiniowanych przez obecność motywu trójdzielnego zawierającego domenę RING, B-box typu 1 i B-box typu 2, po którym następuje region zwiniętej cewki. TRIM5 ma sześć naprzemiennie splicowanych izoform, z których najdłuższą jest wariant alfa, który zawiera również karboksykońcową domenę B30.2 (SPRY). Wykazano, że izoforma delta TRIM5 kolokalizuje się z BTBD1 i BTBD2 w punktowych lub wydłużonych ciałach cytoplazmatycznych w kilku komórkach myszy i człowieka, służąc jako rusztowanie do montażu endogennych białek BTBD.
Zaobserwowano ~25 kDa. Uniprot opisuje 6 izoform w zakresie od ~30 kDa do ~56 kDa
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu TRIM5 delta.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykrył TRIM5 delta w tkance mózgowej myszy.
Przeciwciało anty-TRIM5 delta jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które celuje w białko 5 zawierające motyw trójdzielny i zostało przetestowane w Western Blotting i IHC.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym PBS z dodatkiem do 0,1% azydku sodu.
Antigen Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki mózgowej myszy
Evaluated by Western Blotting in mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected TRIM5 delta in 15 µg of mouse brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABF206SAB3501192SAB2501061
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
goat
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c