Przejdź do
ABF1168
Anty-chitynaza-1 (CHIT1)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Chitotriosidase-1, EC: 3.2.1.14, Chitinase-1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Quality Segment
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CHIT1(1118)
General description
Chitotriozydaza-1 (UniProt: Q13231; znana również jako EC: 3.2.1.14, Chitinase-1) jest kodowana przez gen CHIT1 (Gene ID: 1118) u człowieka. Chitynaza-1 jest członkiem podrodziny chitynaz klasy II, która degraduje chitynę, chitotriozę i chitobiozę. Jest jednym z najobficiej wydzielanych białek i jest produkowana głównie przez aktywowane makrofagi i komórki nabłonkowe. Chitynaza -1 może hydrolizować wiązanie beta-(1, 4)między sąsiednimi resztami N-acetyloglukozaminy chityny. Może również uczestniczyć w obronie przed nicieniami i innymi patogenami. Opisano cztery izoformy chitynazy-1, które są wytwarzane przez alternatywny splicing, a izoforma 3, w której brakuje aminokwasów 344-372, nie posiada żadnej aktywności enzymatycznej. Chitynaza-1 jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-21), który jest następnie rozszczepiany w celu wytworzenia dojrzałej formy. Jej domena wiążąca chitynę znajduje się w aminokwasach 417-466 i ma trzy regiony wiążące chitooligosacharydy (aa 7-71; 97-100; i 210-213). Podwyższony poziom chitynazy-1 obserwuje się w przypadkach choroby Gauchera, astmy oskrzelowej i miażdżycy. (Ref.: Kanneganti, M., et al. (2012). J. Epithel. Biol. Pharmacol. 5; 1-9).
Zaobserwowano ~ 52 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 15 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej chitynazy-1.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło chitynazę-1 (CHIT1) w skrawkach tkanki ludzkiej śledziony i szpiku kostnego.
Anty-chitynaza-1 (CHIT1), nr kat. Nr ABF1168, jest króliczym poliklonalnym, który wykrywa chitynazę-1 w ludzkich komórkach i został przetestowany do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa chitynazę-1 w ludzkiej surowicy. Celuje w epitop w obrębie 15 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human serum.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Chitinase-1 in human serum.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)