Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Tapbp(21356)
General description
Tapasin (UniProt: Q9R233; znana również jako TPN, TPSN, białko związane z TAP, białko wiążące TAP) jest kodowana przez gen Tapbp (znany również jako Tapa) (identyfikator genu: 21356) u myszy. Tapasin jest jednoprzebiegowym glikoproteinowym białkiem błonowym typu I, które bierze udział w wiązaniu MHC klasy I z transporterem związanym z przetwarzaniem antygenu (TAP) oraz w łączeniu MHC klasy I z peptydem. Jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym o długości 23 aminokwasów, który jest następnie rozszczepiany w celu wytworzenia dojrzałej Tapasin. Pomaga w ładowaniu peptydów antygenowych do cząsteczek klasy I w retikulum endoplazmatycznym (ER). Tapasin wspomaga również wiązanie peptydów o wysokim powinowactwie do MHC klasy I w połączeniu z ERp57. Wady w ekspresji Tapasin są związane z destabilizacją kompleksu ładującego MHC klasy I i zmniejszeniem ekspresji cząsteczek MHC na powierzchni komórki. Tapasin jest podobno regulowany w dół w kilku ludzkich nowotworach, a jego ponowna ekspresja w komórkach nowotworowych pozbawionych Tapasin przywraca ekspresję kompleksów antygenowych MHC klasy I i zwiększa immunogenność komórek nowotworowych, co pomaga w dłuższym przeżyciu u zwierząt z guzami przerzutowymi. (Ref.: Lou, Y et al. (2008). Clin Cancer Res. 14(5); 1494-1501).
Zaobserwowano ~51 kDa; obliczono 49,74 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 20 aminokwasom z C-końcowego regionu mysiej Tapasin.
Application
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła Tapasin w komórkach K42 (Lum, R., et. al. (2016). J Biol Chem. 291(37):19631-41) oraz komórkach L i komórkach grasiczaka BW5147 (Suh, W.K., et. al. (1999). J Immunol. 162(3):1530-40).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Tapasin w komórkach CMT.64 traktowanych IFN- (Lou, Y., et. al. (2008). Clin Cancer Res. 14(5):1494-501).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Tapasin w komórkach CMT.64 traktowanych IFN- (Lou, Y., et. al. (2008). Clin Cancer Res. 14(5):1494-501).
Przeciwciało anty-Tapasin, nr kat. ABF1067, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa Tapasin w komórkach mysich i zostało przetestowane do stosowania w immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa Tapasin w komórkach mysich. Celuje w epitop w obrębie 20 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Physical form
Format: Nieoczyszczony
Królicza surowica poliklonalna z 0,05% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in NIH/3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Tapasin in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Tapasin in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?