Merck
ABE604
Przeciwciało anty-Bonzo
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
C-X-C chemokine receptor type 6, CXC-R6, CXCR-6, CDw186, G-protein coupled receptor STRL33, G-protein coupled receptor bonzo, CD186, BONZO, STRL33, TYMSTR
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CXCR6(10663)
General description
Receptor sprzężony z białkiem G bonzo (BONZO), znany również jako receptor chemokiny C-X-C typu 6 (CXCR6, CXC-R6, CXCR-6), CDw186 (CD186), receptor sprzężony z białkiem G STRL33 (STRL33) i TYMSTR, jest receptorem dla chemokiny C-X-C CXCL16 i wykazano, że jest używany jako coreceptor przez SIV oraz przez szczepy HIV-2 i m-tropowy HIV-1. Niektóre receptory sprzężone z białkiem G, w tym CCR5, CXCR4, CCR3 i CCR2b, zostały zidentyfikowane jako coreceptory HIV. BONZO ulega ekspresji w tkankach limfoidalnych i aktywowanych limfocytach T.
Zaobserwowano ~45 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający N-końcowi ludzkiego Bonzo.
Application
Analiza immunohistochemiczna: 20 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Bonzo w ludzkiej tkance śledziony.
Wykryj CXCR6 za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała Anti-Bonzo zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting i IHC.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje N-terminus Bonzo.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting/Peptide Inhibition Assay in human spleen tissue lysate.
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Bonzo in 15 µg of human spleen tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2