Przejdź do
ABE2868M
Anti-SOX9 Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
Transcription factor SOX-9
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, mouse, human
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
-
Nazwa produktu
Anty-Sox-9, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
unpurified
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse, human
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SOX9(6662)
General description
Czynnik transkrypcyjny SOX-9 (UniProt P48436; znany również jako SOX-9) jest kodowany przez gen SOX9 (Gene ID 6662) u człowieka. Rodzina genów SOX jest spokrewniona z genem SRY determinującym płeć ssaków. Geny te zawierają sekwencje kodujące domeny HMG-box, które pośredniczą w specyficznym dla sekwencji wiązaniu DNA. Geny SOX kodują regulatory transkrypcji zaangażowane w podejmowanie decyzji o losie komórek podczas rozwoju i kontrolę różnych procesów rozwojowych. Wysoce złożona grupa genów SOX skupia się w około 40 loci genomowych i zidentyfikowano co najmniej 30 genów SOX. SOX-9 zawiera jedną domenę wiążącą DNA HMG box i działa jako kluczowy regulator procesów rozwojowych, w tym determinacji płci męskiej, prawidłowego rozwoju szkieletu, chondrogenezy, neurogenezy i rozwoju grzebienia nerwowego. SOX-9 działa poniżej sygnalizacji sonic hedgehog i wykazano, że jest niezbędny do utrzymania multipotencjalnych neuronalnych komórek macierzystych w embrionalnym i dorosłym ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Nie jest wykrywany w neuroblastach dorosłej strefy subependymalnej (SEZ); jednak ulega ekspresji w komórkach wzmacniających tranzyt i komórkach ependymalnych w tym samym regionie. Wykazano również, że SOX-9 jest niezbędny do "przejścia" od neurogenezy do glejogenezy w ogonowych regionach rozwijającego się OUN. Wzrost regulacji SOX-9 odnotowano w nowotworach różnego pochodzenia, w tym piersi, okrężnicy, prostaty i płuc, gdzie jego ekspresja koreluje ze złośliwością i przeżyciem pacjentów. (Ref.: Scott, CE et al. (2010). Nat. Neurosci. 13(10): 1181-89).
Zaobserwowano ~65 kDa; obliczono 56,14 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 24 aminokwasom z C-końcowego końca ludzkiego Sox-9.
Application
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło SOX-9 w 10 µg lizatu komórek HepG2.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła SOX-9 w aplikacjach Western Blotting (Augereau, C., et. al. (2016). Hum Mol Genet. Epub ahead of print).
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:2000 z reprezentatywnej partii wykryło SOX-9 w komórkach HEK293T transfekowanych Sox-9 (dzięki uprzejmości dr Patricka Jacquemina z Université catholique de Louvain).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła SOX-9 w utrwalonych w PFA, zatopionych w parafinie skrawkach trzustki od dorosłej myszy; ductus (Augereau, C., et. al. (2016). Hum Mol Genet. 25(22):5017-5026).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła SOX-9 w utrwalonych w PFA, zatopionych w parafinie skrawkach wątroby (po lewej) i trzustki (po prawej) zarodka myszy E14.5, utrwalonych w PFA, zatopionych w parafinie skrawkach jelita zarodka myszy E14.5 (Augereau, C., et. al. (2016). Hum Mol Genet. 25(22):5017-5026).
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło SOX-9 w tkankach wątroby myszy e14.5 i trzustki myszy e14.5.
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła SOX-9 w utrwalonych w PFA komórkach 3T3 z nadekspresją Sox9 (Augereau, C., et. al. (2016). Hum Mol Genet. 25(22):5017-5026).
Przeciwciało anty-Sox-9, nr kat. ABE2868, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko czynnikowi transkrypcyjnemu SOX-9 i zostało przetestowane w immunocytochemii, immunohistochemii (parafina), immunofluorescencji i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało ployklonalne wykrywa SOX-9 w komórkach ludzkich, mysich i szczurzych. Celuje w epitop o długości 24 aminokwasów od C-końca. To przeciwciało nie rozpoznaje Sox10.
Physical form
Format: Nieoczyszczony
Królicza surowica poliklonalna z 0,02% azydkiem sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in L6 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SOX-9 in 10 µg of L6 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE571AB5603MABC277
antibody form
unpurified
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100, 300
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
UniProt accession no.
P48436
UniProt accession no.
P48436
UniProt accession no.
P48431
UniProt accession no.
-
Gene Information
human ... SOX9(6662)
Gene Information
human ... SOX9(6662)
Gene Information
human ... SOX2(6657)
Gene Information
-
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anty-Sox-9
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c