Przejdź do
ABE1941
Przeciwciało anty-Zinc Fingers Linker (ZnFL)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
C2H2 zinc finger proteins, C2H2 ZNF proteins, C2H2 ZFPs, KRAB family zinc finger proteins, KRAB-ZNF, ZFPs
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, zebrafish, Xenopus, mouse
Application:
IP, WB
Citations:
1
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, zebrafish, Xenopus, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ZNF879(345462)
General description
Białka C2H2 z palcem cynkowym (ZNF) (ZFP) reprezentują największą rodzinę regulatorów genów u ludzi. C2H2 ZFP owijają się wokół DNA za pomocą wielu palców cynkowych, aby zapewnić stabilną interakcję z DNA. Małe peptydy łączące sąsiednie moduły palców cynkowych są krytyczne dla aktywności wiązania DNA C2H2 ZFP. Zdecydowana większość peptydów łącznikowych zawiera serynę lub treoninę jako pierwszą resztę aminokwasową, której fosforylacja znacznie zmniejsza aktywność wiązania DNA przez C2H2 ZFP. Około połowa ZFP zawiera wysoce konserwatywną domenę represyjną KRAB. Białka palców cynkowych z rodziny KRAB (KRAB-ZNF) przyjmują prostą architekturę białkową, w której konserwowana N-końcowa domena KRAB jest połączona ze specyficzną dla sekwencji domeną wiążącą DNA, składającą się z tandemowych macierzy ZNF typu C2H2. Domena KRAB bezpośrednio wiąże KAP1 i jest niezbędna do represji genów za pośrednictwem KRAB-ZNF. Po rekrutacji do chromatyny przez KRAB-ZNF, KAP1 z kolei działa jako białko rusztowania dla enzymów modyfikujących histony i DNA zaangażowanych w wyciszanie genów docelowych.
Zaobserwowano ~20-180 kDa. Zmienne w zależności od wielkości białek palca cynkowego obecnych w próbkach. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: Łącznik palców cynkowych (ZnFL).
Mieszanina peptydów łączących palce cynkowe (ZnFL) (Addison, J.B., et al. (2015). Cancer Res. 75(2):344-355).
Application
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała endogenne KRAB-ZNF z ludzkich komórek raka piersi MDA-MB-231LN i nienowotworowych komórek nabłonka sutka HMLE (Addison, J.B., et al. (2015). Cancer Res. 75(2):344-355).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła specyficzne dla ZnFL pasma docelowe we frakcjach jądrowych ze wszystkich badanych próbek kręgowców, chociaż tylko trzy słabe pasma reagujące ze ZnFL wykryto w lizatach komórek kurczaka. Przeciwciało to nie wykryło ZNF w drożdżach i reagowało tylko z jednym pasmem w E. coli i kilkoma białkami w lizatach komórek Drosophila (Addison, J.B., et al. (2015). Cancer Res. 75(2):344-355).
Motyw anty-HpTGEKP, nr kat. Nr ABE319, jest również dostępny do wykrywania fosforylacji treoniny łącznika palca cynkowego w cytometrii przepływowej, immunocytochemii, immunoprecypitacji i aplikacjach Western blotting.
To przeciwciało anty-Zinc Fingers Linker jest zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, Immunoprecypitacji do wykrywania ZnFL.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Biochem/physiol Actions
To poliklonalne przeciwciało wykryło silne sygnały specyficzne dla ZnFL we frakcjach jądrowych ze wszystkich badanych komórek kręgowców, chociaż w lizatach komórek kurczaka wykryto tylko trzy słabe pasma reagujące ze ZnFL. Przeciwciało to nie wykryło ZNF w drożdżach i reagowało tylko z jednym pasmem w E. coli i kilkoma białkami w lizatach komórek Drosophila (Addison, J.B., et al. (2015). Cancer Res. 75(2):344-355).
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w PBS z 40% glicerolem i 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in H1299 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected KRAB family zinc finger proteins in 10 µg of H1299 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA006145WH0007760M1HPA011340
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunohistochemistry: 1:500-1:1000
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
species reactivity
human, zebrafish, Xenopus, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2