Przejdź do zawartości
ABE1420
Przeciwdziałanie podjednostce 25 kompleksu mediatora
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 25, Activator interaction domain-containing protein 1, Activator-recruited cofactor 92 kDa component, ARC92
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB, inhibition assay
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), yeast (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MED25(81857)
General description
Mediator podjednostki 25 transkrypcji polimerazy RNA (UniProt: Q71SY5; znany również jako białko zawierające domenę interakcji aktywatora 1, składnik kofaktora 92 kDa rekrutowanego przez aktywator, ARC92, podjednostka 25 kompleksu Mediator, p78) jest kodowany przez gen MED25 (znany również jako ACID1, ARC92, PTOV2, TCBAP0758) (Gene ID: 81857) u człowieka. Jest członkiem rodziny podjednostek kompleksu Mediator 25, która ulega wszechobecnej ekspresji. Wyższy poziom ekspresji obserwuje się w mózgu, sercu, nerkach, leukocytach obwodowych, łożysku, mięśniach szkieletowych i śledzionie. Działa jako koaktywator, który bierze udział w regulowanej transkrypcji prawie wszystkich genów zależnych od polimerazy RNA II. Podjednostka 25 kompleksu mediatora funkcjonuje jako pomost przekazujący informacje z białek regulatorowych specyficznych dla genów do podstawowej maszynerii transkrypcyjnej polimerazy RNA II. Jest rekrutowana do promotorów poprzez bezpośrednie interakcje z białkami regulatorowymi i służy jako rusztowanie do montażu funkcjonalnego kompleksu preinicjacyjnego z polimerazą RNA II i ogólnymi czynnikami transkrypcyjnymi. Opisano sześć izoform podjednostki 25 kompleksu Mediator, które powstają w wyniku alternatywnego splicingu. Wiadomo, że defekty w genie MED25 powodują chorobę Charcota-Marie-Tootha 2B2, zaburzenie obwodowego układu nerwowego charakteryzujące się postępującym osłabieniem i atrofią.
Zaobserwowano ~70 kda; obliczono 78,17 kDa. Niescharakteryzowane pasma mogą być obserwowane w niektórych lizatach.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 16 aminokwasom z wewnętrznego regionu ludzkiego mediatora podjednostki transkrypcyjnej 25 polimerazy RNA II (MED25).
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło podjednostkę kompleksu Mediator 25 w tkankach ludzkiego móżdżku i mysiej kory mózgowej.
Analiza inhibicji peptydowej: 2 µg/ml z reprezentatywnej partii zablokowało podjednostkę kompleksu Mediator 25 w lizacie tkanki mózgowej myszy.
Anti-Mediator complex subunit 25, nr kat. ABE1420, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko MED25 i zostało przetestowane w immunohistochemii (parafina), teście inhibicji peptydowej i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa Mediator podjednostki transkrypcyjnej 25 polimerazy II RNA (MED25) u ludzi i myszy. celuje w epitop w obrębie 16 aminokwasów z regionu wewnętrznego. Wykrywa wszystkie izoformy podjednostki 25 kompleksu Mediator.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny, 0,15 M NaCl, pH 7,4 z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Mediator complex subunit 25 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)