Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
2
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TFE3(7030)
General description
Czynnik transkrypcyjny E3 (UniProt P19532; znany również jako bHLHe33, białko 33 podstawowej helisy-pętli-helisy klasy E, TFE3) jest kodowany przez gen TFE3 (znany również jako BHLHE33) (identyfikator genu 7030) u człowieka. TFE3 zawiera sąsiednie domeny helisa-pętla-helisa (HLH) i suwak leucynowy (LZ) otoczone regionem podstawowym. Specyficznie rozpoznaje i wiąże sekwencje E-box (5′-CANNTG-3′). TFE3 ulega wszechobecnej ekspresji i może bezpośrednio wiązać się z DNA jako homodimery lub heterodimery utworzone z dwoma pokrewnymi białkami, TFEB lub TFEC. W połączeniu z TFEB, TFE3 aktywuje ekspresję CD40L w komórkach T, odgrywając w ten sposób rolę w zależnych od komórek T odpowiedziach na przeciwciała w aktywowanych komórkach T CD4 + oraz w zależnej od grasicy odporności humoralnej. TFE3 wiąże się i aktywuje motyw microE3 wzmacniacza łańcucha ciężkiego immunoglobulin, indukując transkrypcję genów specyficznych dla komórek B i rekombinację DNA. TFEB ulega ekspresji na niskim poziomie w zarodku, ale na wysokim poziomie w komórkach trofoblastu łożyska, gdzie odgrywa kluczową rolę w regulacji prawidłowego unaczynienia. Wykazano, że wyjście z pluripotencji jest bramkowane przez wewnątrzkomórkową redystrybucję TFE3. U pacjentów z brodawkowatym rakiem nerkowokomórkowym odnotowano aberracje chromosomalne z udziałem TFE3. Ref.: Betschinger, J., et al. (2013). Cell 153, 335-347.
Zaobserwowano ~75 kDa. Docelowy rozmiar pasma wydaje się większy niż obliczona masa cząsteczkowa 61,52 kDa z powodu modyfikacji potranslacyjnej. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający sekwencji regionu suwaka leucynowego ludzkiego TFE3.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło TFE3 w 4% utrwalonych paraformaldehydem, 0,5% przesączonych Tritonem X-100 mysich fibrolastach zarodkowych MEF-1.
Anti-TFE3, nr kat. ABE1400, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym skierowanym przeciwko czynnikowi transkrypcyjnemu E3 (TFE3) i zostało przetestowane w immunocytochemii i Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
To poliklonalne przeciwciało celuje w sekwencję regionu suwaka leucynowego ludzkiego TFE3.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in NIH/3T3 nuclear extract.
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected TFE3 in 10 µg of NIH/3T3 nuclear extract.
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected TFE3 in 10 µg of NIH/3T3 nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?