Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... UHRF2(115426)
General description
UHRF2 odgrywa kluczową rolę w cyklu komórkowym, ponieważ ubikwitynuje cykliny i indukuje zatrzymanie cyklu G1. UHRF2 uczestniczy również w epigenetycznej kontroli ekspresji genów w wielu komórkach poprzez wiązanie i ubikwitynację DNA i białek wiążących histony oraz kierowanie ich do degradacji. UHRF2 wiąże również metylowane oligonukleotydy zawierające CpG i oddziałuje bezpośrednio z histonem H3, jak również z trimetylowaną formą H3. UHRF2 jest również rekrutowany do obszarów uszkodzeń DNA i jest ważny dla stabilności DNA. UHRF2 jest zlokalizowany w jądrze w heterochromatynie. Regulowana w górę ekspresja UHRF2 jest związana z różnymi nowotworami, jednak zazwyczaj jako zmutowane lub formy o niższej liczbie kopii, które wydają się mieć upośledzone zdolności antyproliferacyjne.
~58 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: Region wymagany do interakcji z histonem H3 i interakcji z PCNP
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający regionowi wymaganemu do interakcji z histonem H3 i interakcji z PCNP ludzkiej ligazy ubikwitynowo-białkowej E3 UHRF2.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło ligazę ubikwitynowo-białkową E3 UHRF2 w ludzkim jądrze i ludzkiej tkance nerkowej.
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase UHRF2 Antibody to przeciwciało przeciwko ligazy ubikwitynowo-białkowej E3 UHRF2 do stosowania w immunohistochemii i immunocytochemii.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Nuclear Receptors
Nuclear Receptors
Physical form
Oczyszczony króliczy poliklonalny w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in WI-38 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected E3 ubiquitin-protein ligase UHRF2 in 10 µg of WI-38 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected E3 ubiquitin-protein ligase UHRF2 in 10 µg of WI-38 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c