Merck
ABC334
Przeciwciało anty-MAP1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Modulator of apoptosis 1, MAP-1, MAP1, Paraneoplastic antigen Ma4
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
species reactivity (predicted by homology)
human (immunogen homology)
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MOAP1(64112)
General description
Modulator apoptozy 1 (MAP1) jest członkiem rodziny PNMA. Białko to zawiera domenę podobną do BH3 i indukuje apoptozę zależną od kaspaz w komórkach ssaków, gdy jest nadeksprymowane i jest wymagane do apoptozy zależnej od receptora śmierci. MAP1 ulega wszechobecnej ekspresji z wyższymi poziomami występującymi w sercu i mózgu.
~35 kDa obserwowane
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający domenie pośredniej ludzkiego MAP1.
Application
Wykryj modulator apoptozy 1 za pomocą tego króliczego przeciwciała poliklonalnego, przeciwciała anty-MAP1 zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje domenę pośrednią MAP1.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in EL4 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MAP1 in 15 µg of EL4 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2