Przejdź do
AB9598
Anti-Glial Fibrillary Acidic Protein Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonim(y):
GFAPdelta
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
IHC, WB
Citations:
11
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciwko kwaśnemu białku fibrylarnemu gleju δ, serum, Chemicon®
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
should not react with
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GFAP(2670)
General description
Ludzkie kwaśne białko fibrylarne delta (GFAP-delta) jest izoformą białka GFAP, która jest kodowana przez alternatywny wariant splicingowy genu GFAP. W rezultacie białko GFAP-delta różni się od dominującej formy splicingowej, GFAP-alfa, swoją C-końcową sekwencją białka. Białko GFAP-delta nie jest wyrażane przez wszystkie astrocyty wyrażające GFAP, ale w szczególności przez subpopulację zlokalizowaną w strefie subpialnej kory mózgowej, strefie subgranularnej hipokampa i, najintensywniej, przez wstęgę astrocytów podążającą za warstwą wyściółki komór mózgowych. Dlatego też, przynajmniej w strefie podkomorowej (SVZ), GFAP-delta specyficznie oznacza populację astrocytów, które zawierają neuronalne komórki macierzyste w dorosłym ludzkim mózgu. Co ciekawe, astrocyty SVZ aktywnie łączą transkrypty GFAP-delta, w przeciwieństwie do astrocytów sąsiadujących z tą warstwą. Dane pokazują, że białko GFAP-delta, w przeciwieństwie do GFAP-alfa, nie jest regulowane w górę w astrogliozie. Dane wskazują na inną funkcjonalną rolę GFAP-delta w fizjologii astrocytów. Badania nad transfekcją wykazały, że ekspresja białka GFAP-delta ma negatywny wpływ na tworzenie filamentów GFAP, a zatem może być ważna dla modulowania właściwości cytoszkieletu filamentów pośrednich, prawdopodobnie ułatwiając ruchliwość astrocytów. Dalsze badania nad GFAP-delta i komórkami, które go wyrażają, są ważne dla uzyskania wglądu w jego funkcję podczas różnicowania, migracji oraz w zdrowiu i chorobie (Roelofs, RF, et al., Glia (2005) 52: 289-300).
Immunogen
Syntetyczny peptyd z ludzkiego GFAP-delta.
Application
Anti-Glial fibrillary acidic protein δ Antibody to przeciwciało przeciwko kwaśnemu białku fibrylarnemu gleju δ do stosowania w WB, IH(P).
Western blot: 1:500 z inkubacją przez noc. Przeciwciało rozpoznaje białko ~60 kDa GFAP-delta.
Immunohistochemia: 1:500 inkubowane przez 36-48 godzin w temperaturze 2-8°C na skrawkach tkanek zatopionych w parafinie. Sugeruje się, aby przed barwieniem tkanka została poddana mikrofalowemu odzyskiwaniu antygenu.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neuronal & Glial Markers
Biochem/physiol Actions
Glial Fibrillary Acidic Protein-delta (GFAP-delta). Przeciwciało nie rozpoznaje białka GFAP-alfa.
Physical form
Surowica królicza. Płyn.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Zastępuje: 04-1031; 04-1062
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)