Przejdź do
AB9402
Przeciwciało przeciwko receptorowi serotoniny 1F
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
5-HT1F Receptor
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
-
1690,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HTR1F(3355)
Immunogen
Syntetyczny peptyd z N-końcowej zewnątrzkomórkowej domeny ludzkiego receptora serotoniny 1F. Sekwencja immunogenu wykazuje 100% podobieństwo do myszy i szczura.
Application
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało przeciwko receptorowi serotoniny 1F wykrywa poziom receptora serotoniny 1F i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IH(P).
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje receptor serotoninowy 1F [receptor 5-HT1F].
Physical form
Płyn w PBS, pH 7,7 z 0,01% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -70°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AV13073SAB4501470MAB11041
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Gene Information
human ... HTR1F(3355)
Gene Information
human ... HTR1F(3355)
Gene Information
human ... HTR1B(3351)
Gene Information
human ... HTR1A(3350)
rat ... Htr1A(24473)
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice