Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Chrm3(24260)
Immunogen
Application
Rozcieńczenia powinny być wykonane przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
SUGEROWANY PROTOKÓŁ WESTERN BLOT
1. Wymieszać próbki (błony narządów: 50 μg/pas; transfekowane komórki: 500 000 komórek/pas) z buforem do próbek X 2 i ogrzewać przez 10 minut w temperaturze 70°C.
2. 5-50 μL nanieść na pas Minigel (szerokość 0,75-1,5 mm) i przeprowadzić w standardowych warunkach. (60 mA dla 2 żeli Minigel 1,5 mm, 1,4 h). Sugeruje się, aby uruchomić 5-15% akryloamid (37,5:1 akryloamid:bisakryloamid) minigel (szerokość 1,5 mm) przy 30 mA/żel ~1-1,5 godziny.
3. Transfer w systemie półsuchym w standardowych warunkach (3 h 100 mA dla dwóch żeli minigel).
4. Wybarwić przeniesione pasma za pomocą Chemicon BLOT-FastStain (numer katalogowy 2076).
5. Odbarwić wodą dejonizowaną.
6. Zablokować za pomocą 5% beztłuszczowego mleka (Marvel lub Carnation) w PBS i 0,025% azydku sodu, przez noc w temperaturze 2-8°C. Mleko beztłuszczowe powinno być świeżo rozpuszczone, odwirowane z prędkością 10 000 obrotów na minutę przez 10 minut i przefiltrowane przez filtr szklany (Gelman Acrodisc).
7. Inkubacja z pierwszym przeciwciałem przez 2 godziny w temperaturze pokojowej lub przez noc w temperaturze 4°C w roztworze blokującym. Preparat przeciwciała należy odwirować przed użyciem (10 000 g 5 min.). Optymalne rozcieńczenia robocze i czas inkubacji muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
8. Płukać 4 x 10 min. za pomocą PBS-0,1% tween 20. Na tym etapie należy pominąć azydek.
9. Inkubacja z przeciwciałem drugorzędowym (kozie przeciwciało przeciwkrólicze sprzężone z HRP, na przykład Chemicon nr katalogowy AP132P, odpowiednio rozcieńczone) przez 1 godzinę w temperaturze pokojowej.
10. Płukać 4 x 10 min. za pomocą PBS-0,1% tween 20.
11. Wykonać ECL przy użyciu komercyjnych zestawów (Chemilucent, numer katalogowy Chemicon 2600).
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 40 μg antygenu kontrolnego. Roztwór podstawowy antygenu można sporządzić przy użyciu 100 μl sterylnej wody destylowanej. W przypadku kontroli negatywnej należy wstępnie inkubować 1 μg peptydu z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| technique(s) western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) western blot: 1:500-1:2000 | technique(s) immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3