Merck
AB5856
Przeciwciało anty-VAMP-2
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Vesicle-Associated Membrane Protein 2, Synaptobrevin 2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Uniprot accession no.:
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VAMP2(6844)
Immunogen
Białko fuzyjne GST odpowiadające cytoplazmatycznej, N-końcowej części szczurzego lub mysiego VAMP-2 (numery akcesyjne Q64357, NP 036795).
Application
Przeciwciało anty-VAMP-2 wykrywa poziom VAMP-2 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w WB.
Western blot: 1:1000 przy użyciu ECL na błonach mózgu szczura.
Rozcieńczenia należy wykonywać przy użyciu białka nośnikowego, takiego jak BSA (1-3%)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Synapse & Synaptic Biology
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje VAMP-2 (Vesicle-Associated Membrane Protein 2, Synaptobrevin 2). Epitop nie wykazuje homologii z żadnym innym znanym białkiem.
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA: Oczekuje się, że przeciwciało będzie również reagować z człowiekiem, Macaca multata i bydłem ze względu na homologię sekwencji (25/26). Inne gatunki nie zostały przetestowane.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Liofilizowana z soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierającej 1% BSA, 5% sacharozy jako stabilizatora i 0,025% azydku sodu jako środka konserwującego. Rozpuścić w 50 μl sterylnej wody dejonizowanej. Przed użyciem odwirować preparat przeciwciał (10 000 xg przez 5 min)
Preparation Note
Przechowywać liofilizowany materiał w temperaturze -20°C przez okres do 12 miesięcy. Po rekonstytucji przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
ANTYGEN KONTROLNY: Do przeciwciała dołączono bezpłatnie 50 μg antygenu kontrolnego (liofilizowany proszek). Roztwór podstawowy antygenu można sporządzić przy użyciu 100 μl PBS. W przypadku kontroli pozytywnej, w Western blot przy użyciu 20 ng białka na pas Minigel. W przypadku kontroli negatywnej, preinkubować 3 μg białka fuzyjnego z 1 μg przeciwciała przez godzinę w temperaturze pokojowej. Optymalne stężenia muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)