Przejdź do
AB5674P
Przeciwciało przeciwko wrażliwemu na kwasy kanałowi jonowemu 1
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
ASIC1, BNC1, MDEG, BNaC1a, Amiloride-sensitive Cation Channel 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Przewidywany termin wysyłki19 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2330,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
4
2330,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
20-aminokwasowa sekwencja peptydowa w pobliżu zewnątrzkomórkowego N-końca szczurzego ASIC1 (Chen i wsp. 1998; Waldmann i wsp. 1997; Garcia-Anoveros i wsp. 1997; Waldmann i wsp. 1996).
Sekwencja immunogenu ma 100% homologię z ludzkim kanałem sodowym 2 lub BNaC2.
Application
Western blot: 1-10 μg/mL przy użyciu ECL.
Immunohistochemia: nie testowano. Zaleca się wypróbowanie przeciwciała w stężeniu 1-20 μg / ml na tkance utrwalonej paraformaldehydem.
ELISA: 0,5-1 μg/mL przy użyciu 1 μg/mL peptydu kontrolnego (numer katalogowy AG394) na studzienkę.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj wrażliwy na kwasy kanał jonowy 1 za pomocą tego przeciwciała przeciwko wrażliwemu na kwasy kanałowi jonowemu 1 zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA i WB.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Ion Channels & Transporters
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje szczurzy wrażliwy na kwas kanał jonowy 1 (ASIC1). Immunogen nie wykazuje znaczącej homologii sekwencji z ASIC-beta lub innymi ASIC.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 0,1% BSA.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA058870MAB427HPA066947
description
Chemicon®, from rabbit
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
description
ascites fluid, clone mAB 1a, Chemicon®
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
species reactivity
rat, human
species reactivity
human
species reactivity
rabbit, mouse, human, rat
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)