Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Immunogen
18-aminokwasowa sekwencja peptydowa w pobliżu cytoplazmatycznego C-końca szczurzego CB2 (Munro i wsp. 1993; Shire i wsp. 1996; Griffin i wsp. 2000).
Epitop: C-terminus
Application
Western blot: 1-10 μg/mL przy użyciu ECL.
ELISA: 1:10 000-1:100 000 przy użyciu 50-100 ng peptydu kontrolnego (numer katalogowy AG214) na studzienkę.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
ELISA: 1:10 000-1:100 000 przy użyciu 50-100 ng peptydu kontrolnego (numer katalogowy AG214) na studzienkę.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą zostać określone przez użytkownika końcowego.
Wykryj receptor kannabinoidowy 2 za pomocą tego przeciwciała przeciwko receptorowi kannabinoidowemu 2, koniec C zatwierdzony do stosowania w testach ELISA i WB.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Neuroinflammation & Pain
Neurotransmitters & Receptors
Neuroinflammation & Pain
Neurotransmitters & Receptors
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje szczurzy receptor kannabinoidowy 2 (CB2). Immunogen nie wykazuje znaczącej homologii sekwencji z CB1.
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA: Peptyd immunogenu jest w 88% konserwowany u myszy i w 82% u ludzi. Reaktywność z innymi gatunkami nie została potwierdzona.
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA: Peptyd immunogenu jest w 88% konserwowany u myszy i w 82% u ludzi. Reaktywność z innymi gatunkami nie została potwierdzona.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 0,1% BSA.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c