Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
10
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
chicken
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgY
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Cartpt(27220)
rat ... Cartpt(29131)
Immunogen
Peptyd CART myszy/szczurów (55-102).
Application
Western blotting: 1-10 μg/mL przy użyciu ECL.
Immunohistochemia: Doniesiono, że przeciwciało rozpoznaje CART w neuronach (ciałach komórkowych) z jądra łukowatego podwzgórza szczura.
ELISA: 1:10 000-1:50 000 przy użyciu 50-100 ng peptydu kontrolnego na studzienkę.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Immunohistochemia: Doniesiono, że przeciwciało rozpoznaje CART w neuronach (ciałach komórkowych) z jądra łukowatego podwzgórza szczura.
ELISA: 1:10 000-1:50 000 przy użyciu 50-100 ng peptydu kontrolnego na studzienkę.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj transkrypcję związaną z kokainą i amfetaminą za pomocą tego przeciwciała przeciwko transkrypcji związanej z kokainą i amfetaminą, zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA, WB, IH.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
CNS Control of Metabolism
Reward & Addiction
CNS Control of Metabolism
Reward & Addiction
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje transkrypt związany z kokainą i amfetaminą (CART). Stwierdzono, że CART kontroluje sytość, modulując działanie dwóch kluczowych regulatorów przyjmowania pokarmu, leptyny i NPY. Głód obniża poziom CART w jądrze łukowatym (Kristensen et al. 1998). Otyłe zwierzęta praktycznie nie mają CART. CART hamuje zarówno normalne, jak i wywołane głodem karmienie i całkowicie hamuje karmienie wywołane przez NPY. Immunoneutralizacja CART przez podanie anty-CART spowodowała większe spożycie pokarmu, co sugeruje, że CART jest endogennym regulatorem spożycia pokarmu.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w PBS z 0,1% BSA
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało przeciwko transkryptom związanym z kokainą i amfetaminą
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?