Przejdź do
AB5300
Anti-Amyloid Precursor Protein (APP) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonim(y):
APP
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, monkey, mouse
Application:
IP, WB
Citations:
5
Nazwa produktu
Przeciwciało przeciw białku prekursorowemu amyloidu, uniwersalne, serum, Chemicon®
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, monkey, mouse
should not react with
bovine
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APP(351)
Immunogen
APP (aa 99-126) sprzężony z KLH.
Epitop: uniwersalny
Application
To uniwersalne przeciwciało przeciw białku prekursorowemu amyloidu zostało zatwierdzone do stosowania w IP, WB do wykrywania białka prekursorowego amyloidu.
Western blot: 1:250 - 1:1000: potrzeba redukcji i alkilowania wiązań disiarczkowych APP w celu odsłonięcia epitopu na APP przeniesionego na nitrocelulozę lub PVDF przed immunoblottingiem.
W celu redukcji inkubować szkiełko (Blot) w TBS (PBS) + 50mM 2-merkaptoetanolu w temperaturze 37°C przez 3 godziny w ciemności. Przemyć dwukrotnie TBS, a następnie inkubować w TBS (PBS) + 20 mg/ml kwasu jodooctowego przez 30 min w temperaturze pokojowej. Przemyć dwukrotnie TBS (PBS), zablokować i przetwarzać jak zwykle.
Immunoprecypitacja: Konieczność redukcji i alkilowania wiązań dwusiarczkowych w celu odsłonięcia epitopu
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurodegenerative Diseases
Biochem/physiol Actions
Amyloidowe białko prekursorowe (APP), uniwersalne. Specyficzne dla aminokwasów 99-126.
Physical form
Surowica. Płyn w PBS z 0,01% azydkiem.
Preparation Note
Przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB5302AB5076AB5988P
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
affinity purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
species reactivity
human, monkey, mouse
species reactivity
monkey, mouse, human, bovine
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, monkey
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c