Przejdź do
AB5118
Przeciwciało przeciwko cyklooksygenazie-2
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
COX-2, PGHS-2, PHS-2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
9
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
bovine, sheep, mouse, human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PTGS2(5743)
Immunogen
17-aminokwasowy syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w pobliżu C-końca ludzkiego / mysiego / szczurzego COX-2 sprzężonego z KLH.
Application
To przeciwciało przeciwko cyklooksygenazie-2 zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB do wykrywania cyklooksygenazy-2.
Western blot: 1-10 μg/ml przy użyciu techniki chemiluminescencji; COX-2 występuje w większości komórek jako białko 68-72 kDa, czasami widoczna jest również postać 90 kDa zmodyfikowana potranslacyjnie. Ekstrakty linii CaCo-2 (indukowane surowicą lub czynnikami wzrostu) są dobrymi pozytywnymi kontrolami.
ELISA: 1:10 000 - 1:100 000 przy użyciu 100 ng peptydu immunogennego na studzienkę.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neuroinflammation & Pain
Biochem/physiol Actions
Cyklooksygenaza-2. Dwie izoformy syntazy prostaglandyny H są dobrze scharakteryzowane, a mianowicie COX1 i COX2. Obie formy białek COX są związanymi z błoną białkami hemowymi zawierającymi cyklooksygenazę i peroksydazę. Enzymy te są celem NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych), takich jak aspiryna. COX2 to białko o masie 72 kDa o 60% homologii do COX1. Jest ono indukowane przez cytokiny i mitogeny i prawdopodobnie odgrywa rolę w chorobach zapalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w PBS z dodatkiem 0,1% BSA.
Preparation Note
Przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Podczas transportu niewielkie ilości produktu mogą czasami zostać uwięzione w uszczelnieniu fiolki z produktem. W przypadku produktów o objętości 200 μl lub mniejszej zalecamy delikatne uderzenie fiolką o twardą powierzchnię lub krótkie odwirowanie fiolki w wirówce stołowej w celu usunięcia płynu z korka pojemnika.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)