Przejdź do zawartości
AB4250
Przeciwciało przeciwko receptorowi chemokinowemu 3 CXC, domena CT
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
CXCR3
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CXCR3(2833)
General description
CXCR3, receptor chemokinowy, jest bardzo podobny do receptora interleukiny 8B i wykazano, że pośredniczy w rekrutacji limfocytów T do miejsc zapalenia i retencji limfocytów T w stanie zapalnym OUN. Sugeruje się, że CXCR3 jest głównym receptorem chemokin zapalnych zaangażowanym w wewnątrzkanałową akumulację komórek T w stwardnieniu rozsianym i cukrzycy. Ulega on ekspresji na złośliwych komórkach B w przewlekłych zaburzeniach limfoproliferacyjnych (Jones i in., 2000). Ostatnio zidentyfikowano alternatywnie splicowaną izoformę CXCR3B (Lasagni i in., 2003). Ekspresja CXCR3 została udokumentowana w mózgu, tkankach limfoidalnych i innych tkankach obwodowych oraz w chorobach, w tym w miażdżycy, chorobie Alzheimera, stwardnieniu rozsianym, reumatoidalnym zapaleniu stawów, chłoniakach, astmie, nowotworach, białaczce i stanach zapalnych różnych narządów.
Immunogen
Epitop: Domena C-końcowa
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w C-końcowej domenie ludzkiego CXCR3. Immunogen ma 82% homologii ze szczurem i myszą.
Application
Immunohistochemia (tkanki utrwalone w formalinie zatopione w parafinie)
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało anty-CXC Chemokine Receptor 3, domena C-końcowa wykrywa poziom CXC Chemokine Receptor 3 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w IH(P).
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Cytokines & Cytokine Receptors
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje ludzki CXCR3. Swoistość tego przeciwciała została oceniona przez barwienie IHC ludzkiego migdałka.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa peptydowego. Płynny w PBS z mniej niż 0,1% azydku sodu
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -70°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Może być przechowywany w temperaturze 2-8°C do krótkotrwałego użytku. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)