Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Gata4(14463)
General description
Immunogen
Application
Optymalne rozcieńczenia muszą być określone przez użytkownika.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Uwodnione roztwory przeciwciał mogą być przechowywane w stanie nierozcieńczonym w temperaturze 2-8°C przez 2 miesiące bez znaczącej utraty aktywności. Należy pamiętać, że roztwór nie jest sterylny, dlatego należy zachować ostrożność, jeśli produkt jest przechowywany w temperaturze 2-8°C.
Do przechowywania w temperaturze -20°C można dodać taką samą objętość glicerolu, jednak zaleca się stosowanie glicerolu klasy ACS lub wyższej, ponieważ może wystąpić znaczna utrata aktywności, jeśli użyty glicerol nie jest wysokiej jakości.
Do zamrożenia zaleca się dalsze rozcieńczenie uwodnionego roztworu przeciwciał w stosunku 1:1 2% roztworem BSA (frakcja V, najwyższej dostępnej jakości) sporządzonym z buforem do nawadniania. Otrzymany 1% roztwór BSA/przeciwciało można podzielić na porcje i przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -70°C przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
PRZYGOTOWANIE I UŻYCIE:
Aby odtworzyć przeciwciało, odwiruj fiolkę z przeciwciałem z umiarkowaną prędkością (5000 obr./min) przez 5 minut w celu usunięcia wytrąconego produktu przeciwciała. Ostrożnie usunąć roztwór buforowy siarczanu amonu/PBS i wyrzucić. Nie jest konieczne usunięcie całego roztworu siarczanu amonu/PBS: 10 μl pozostałego roztworu siarczanu amonu nie wpłynie na ponowne zawieszenie przeciwciała. Nie dopuścić do wyschnięcia osadu białka, ponieważ może dojść do poważnej utraty reaktywności przeciwciała.
Ponownie zawiesić osad przeciwciała w dowolnym odpowiednim buforze biologicznym, standardowym PBS lub TBS (pH 7,3-7,5). Wymagane objętości nie są krytyczne, ale sugeruje się, aby końcowe stężenie przeciwciał wynosiło od 0,1 mg/ml do 1,0 mg/ml. Na przykład, aby osiągnąć stężenie 1 mg/ml z 50 μg wytrąconego przeciwciała, potrzebna ilość buforu wynosiłaby 50 μl.
Ostrożnie dodać płynny bufor do osadu. NIE WIROWAĆ. Wymieszać przez delikatne mieszanie szeroką końcówką pipety lub delikatne stukanie palcem. Przed użyciem pozostawić wytrącone przeciwciało do uwodnienia na 1 godzinę w temperaturze 4-25°C. Małe cząstki wytrąconego przeciwciała, które nie ulegają ponownemu zawieszeniu, są normalne. Fiolki są przepełnione, aby zrekompensować wszelkie straty.
Analysis Note
Tkanka serca
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2