Merck
AB3506P
Przeciwciało przeciwko receptorowi 1a wazopresyny argininowej
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
AVP R1a, V1a
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
2
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Avpr1A(25107)
Immunogen
19-aminokwasowa sekwencja peptydowa w zewnątrzkomórkowej, N-końcowej domenie szczurzego AVR-V1a (Morel i wsp. 1992; Innamorti i wsp. 1996; Thibonnier i wsp. 1994; Hirasawa i wsp. 1994).
Application
Przeciwciało przeciwko receptorowi 1a wazopresyny argininowej wykrywa poziom receptora 1a wazopresyny argininowej i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB.
Western blot: 1-10 μg/mL przy użyciu ECL.
ELISA: 0,5-1 μg/mL przy użyciu 1 μg/mL peptydu kontrolnego na studzienkę.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje szczurzy receptor wazopresyny argininowej V1a (AVR-V1a). Immunogen nie wykazuje znaczącej homologii sekwencji z AVR-V1b, AVR-V2 lub AVR-V3.
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA: Peptyd immunogenu jest w 84% konserwowany u myszy, w 68% u ludzi i w 52% u owiec AVR-V1a. Reaktywność z innymi gatunkami nie została potwierdzona.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w PBS z dodatkiem 0,1% BSA.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2