Dokumenty
AB3349
Sigma-Aldrich
Anti-PRMT5 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Anti-HRMT1L5, Anti-HSL7, Anti-IBP72, Anti-JBP1, Anti-SKB1, Anti-SKB1Hs
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRMT5(10419)
Specyficzność
Reacts with PRMT5.
Immunogen
Epitope: C-terminus
Synthetic peptide from C-terminus of human PRMT5.
Zastosowanie
Anti-PRMT5 Antibody, C-terminus is a high quality Rabbit Polyclonal Antibody for the detection of PRMT5 & has been validated in ELISA & WB.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histones
Western Blot: 1:100-1:500. Reacts with a band of approximately 70 kDa on whole HL60 cell lysate. Additional bands may be present depending on sample used.
ELISA (direct): 1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Powiązanie
Replaces: MABE551
Postać fizyczna
Format: Purified
Purified immunoglobulin in PBS containing 0.09% sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 6 months after date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Komentarz do analizy
Control
POSITIVE CONTROL: HL60 cell lysates.
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?  
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2