Merck
AB3256
Przeciwciało przeciwko lucyferazie, Firefly
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
unconjugated
Quality Segment
antibody form
purified antibody
clone
polyclonal
species reactivity
invertebrates
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Lucyferaza [Photinus pyralis (Firefly)].
Application
Epitop: Firefly
Biochem/physiol Actions
Lucyferaza [Photinus pyralis (Firefly)]. Monospecyficzna przez IEP. Może wykazywać reaktywność krzyżową z lucyferazą z innych źródeł.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona przez delipidację, frakcjonowanie soli i chromatografię jonowymienną. Płyn w 0,02 M fosforanie potasu, 0,15 M chlorku sodu, pH 7,2 z 0,01% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać w stanie zamrożonym w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych porcjach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c