Przejdź do
AB3042
Przeciwciało przeciwko białku niesprzęgającemu 2
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
UCP2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Przewidywany termin wysyłki01 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2620,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
1
2620,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 lipca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ucp2(22228)
Immunogen
Sekwencja peptydowa 14 aa na C-końcu mysiego UCP2 (Fleury i wsp. 1997). Peptyd nie ma znaczącej homologii z UCP1.
Application
To przeciwciało przeciwko białku niesprzęgającemu 2 zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA i WB do wykrywania białka niesprzęgającego 2.
Western Blotting: 1-10 μg/ml przy użyciu techniki chemiluminescencji.
ELISA: 1:10 000-1:100 000; przy użyciu 50-100 ng peptydu kontrolnego UCP2/basenik.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Ion & Transport Channels
Biochem/physiol Actions
Białko niesprzęgające 2 (UCP2), mysz. Mysz UCP2 jest 309 aminokwasowym mitochondrialnym białkiem rozprzęgającym (Fleury et al. 1997). Jest ono tylko w 59% homologiczne z UCP1 występującym w brązowych tkankach tłuszczowych. Mysie UCP2 (chromosom 7) ma około 95% homologii z ludzkim UCP2 zlokalizowanym na chromosomie 11 (Fleury i wsp. 1997). UCP2 ma szeroką dystrybucję w tkankach myszy (mózg, nerki, wątroba, brązowa tkanka tłuszczowa, serce i mięśnie). UCP2 może odgrywać kluczową rolę w bilansie energetycznym, masie ciała i termoregulacji (Fleury et al. 1997; Flier & Lowell 1997).
REAKTYWNOŚĆ GATUNKOWA: Przeciwciało nie zostało jeszcze przetestowane pod kątem reaktywności krzyżowej z innymi gatunkami. Sekwencja stosowana do immunizacji wykazuje 92% homologii do szczurzego i 86% homologii do ludzkiego UCP2.
Physical form
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w PBS z dodatkiem 0,1% BSA.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB3040AB3036AB1426
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c