Merck
AB2232
Przeciwciało przeciw przedsionkowemu polipeptydowi natriuretycznemu, alfa
from rabbit
Synonim(y):
Atrial natriuretic peptide, natriuretic peptide precursor A, natriuretic peptide precursor A variant 2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse, human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NPPA(4878)
General description
Przedsionkowy polipeptyd natriuretyczny alfa (ANP), przedsionkowy czynnik natriuretyczny (ANF) lub atriopeptyna to hormon białkowy (polipeptydowy) wydzielany przez komórki mięśnia sercowego. Bierze udział w homeostatycznej kontroli wody w organizmie, sodu, potasu i tłuszczu (otyłości). Jest uwalniany przez komórki mięśniowe w górnych komorach (przedsionkach) serca (miocyty przedsionków) w odpowiedzi na wysokie ciśnienie krwi. ANP działa w celu zmniejszenia obciążenia układu krążenia wodą, sodem i tłuszczem, obniżając w ten sposób ciśnienie krwi. ANP wiąże się z określonym zestawem receptorów - receptorami ANP. Wiązanie receptor-agonista powoduje zmniejszenie objętości krwi, a tym samym zmniejszenie rzutu serca i ogólnoustrojowego ciśnienia krwi. Zwiększa się lipoliza i zmniejsza się wchłanianie zwrotne sodu przez nerki. Ogólny wpływ ANP na organizm polega na przeciwdziałaniu wzrostowi ciśnienia krwi i objętości krwi spowodowanemu przez układ renina-angiotensyna (1).
~17 kDa
Immunogen
Syntetyczny peptyd liniowy
Application
Testowane zastosowanie niespecyficzne dla partii 1:
Immunohistochemia:
1:50-1:500 na tkance zatopionej w parafinie.
Optymalne rozcieńczenia muszą być określone przez użytkownika końcowego.
To przeciwciało przeciw przedsionkowemu polipeptydowi natriuretycznemu alfa zostało zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania przedsionkowego polipeptydu natriuretycznego.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Neurotransmitters & Receptors
Biochem/physiol Actions
Może reagować z psem, kotem i krową na podstawie homologii sekwencji.
Nr kat. # AB2232 rozpoznaje ANP, alfa
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczono w 0,1M Tris-Glicyna (pH7,4) 15mM NaCl z 0,05% NaN3
Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Przed zdjęciem nasadki należy delikatnie odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór.
Analysis Note
Kontrola
Serce szczura
Routinely evaluated by western blot
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c