Merck
AB1956-I
Anty-fosfo-VE-kadheryna (Tyr731)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Cadherin-5, 7B4 antigen, Vascular endothelial cadherin, CD144
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB, inhibition assay
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
inhibition assay: suitable (peptide), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr731)
Gene Information
human ... CDH5(1003)
General description
Kadheryna-5 (UniProt: P33151; znana również jako antygen 7B4, kadheryna śródbłonka naczyniowego, VE-kadheryna, CD144) jest kodowana przez gen CDH5 (Gene ID: 1003) u człowieka. Kadheryny są zależnymi od wapnia białkami adhezyjnymi komórek, które preferencyjnie oddziałują ze sobą w sposób homofilny w łączeniu komórek. Kadheryna 5 jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które znajduje się na granicach komórka-komórka i może również znajdować się na granicach komórka-matryca. Jest dobrze wyrażana w mózgu i tkance śródbłonka. Odgrywa ważną rolę w biologii komórek śródbłonka poprzez kontrolę spójności i organizacji połączeń międzykomórkowych. Wiąże się z alfa-kateniną, tworząc połączenie z cytoszkieletem. Kadheryna 5 działa w porozumieniu z KRIT1 w celu ustalenia i utrzymania prawidłowej polaryzacji komórek śródbłonka i światła naczyń krwionośnych. W efektach tych pośredniczy rekrutacja i aktywacja kompleksu polarności Par i RAP1B. Kadheryna 5 jest syntetyzowana jako preproteina z peptydem sygnałowym (aa 1-25) i propeptydem (aa 26-47), które są proteolitycznie rozszczepiane w celu wytworzenia dojrzałej glikoproteiny. Ma domenę zewnątrzkomórkową (aa 48-599), krótką domenę transbłonową (aa 600-620) i domenę cytoplazmatyczną (aa 621-784) i zawiera pięć domen kadheryn. Trzy jony wapnia są zwykle związane na styku każdej domeny kadheryny i usztywniają połączenia, zapewniając silną krzywiznę ektodomen o pełnej długości. Opisano dwie izoformy kadheryny 5, które powstają w wyniku alternatywnego splicingu. Kadheryna 5 może być fosforylowana na resztach tyrozynowych przez KDR/VRGFR-2. Fosforylacja na Tyr731 prowadzi do oddzielenia beta-kateniny od cytoplazmatycznego ogona kadheryny 5. To zdarzenie fosforylacji jest wystarczające do utrzymania komórek w stanie mezenchymalnym podczas fazy inwazji komórek angiogenezy.
Zaobserwowano ~100 kDa; obliczono 87,53 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 11 aminokwasom otaczającym fosforylowaną tyrozynę 731 z ludzkiej kadheryny-5.
Application
Analiza inhibicji peptydowej: Do analizy blokady peptydowej HUVEC stymulowanych VEGF użyto rozcieńczenia 1:1500 z reprezentatywnej partii.
Anti-phospho-VE-cadherin (Tyr731), nr kat. AB1965-I, jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które wykrywa kadherynę-5 fosforylowaną na tyrozynie 731 i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting i Peptide Inhibition Assay.
Research Category
Cell Structure
Biochem/physiol Actions
To królicze przeciwciało poliklonalne wykrywa ludzką i mysią kadherynę-5 fosforylowaną na tyrozynie 731.
Physical form
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyna (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Affinity Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in lysate from HUVEC treated with VEGF.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected phospho-VE-cadherin (Tyr731) in lysate from HUVEC treated with VEGF.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.