Przejdź do
AB16941
Przeciwciało anty-Apaf-1, NT
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
Apoptosis Protease-activating Factor 1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
13
2010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APAF1(317)
Immunogen
Przeciwciało poliklonalne hodowane przeciwko peptydowi odpowiadającemu aminokwasom od 12 do 28 ludzkiego Apaf1 (Zou i wsp. 1997) Sekwencje immunogennego peptydu są identyczne między człowiekiem a myszą (Zou i wsp. 1997; Cecconi i wsp. 1998).
Epitop: N-terminus
Application
Anti-Apaf-1 Antibody, N-terminus jest przeciwciałem przeciwko Apaf-1 do stosowania w WB.
Western blot: 1:1000 do 1:4000
Lizat całych komórek z komórek HeLa może być użyty jako kontrola pozytywna i powinno zostać wykryte pasmo 130 kDa. Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Biochem/physiol Actions
Apoptoza jest związana z wieloma chorobami i jest indukowana przez rodzinę receptorów śmierci komórkowej i ich ligandów. Sygnały śmierci komórkowej są przekazywane przez domeny śmierci zawierające cząsteczki adaptorowe i członków rodziny proteaz kaspaz. Homologi ssaków kluczowego genu śmierci komórkowej CED-4 u C. elegans zostały niedawno zidentyfikowane u ludzi i myszy i zostały oznaczone jako Apaf1 dla czynnika aktywującego proteazę apoptozy 1 (Zou i wsp. 1997; Cecconi i wsp. 1998). Apaf1 wiąże się z cytochromem C (Apaf2) i kaspazą-9 (Apaf3), co prowadzi do aktywacji kaspazy-9. Aktywowana kaspaza-9 z kolei rozszczepia i aktywuje kaspazę-3, która jest jedną z kluczowych proteaz, odpowiedzialną za proteolityczne rozszczepienie wielu kluczowych białek w apoptozie (Li i wsp. 1997). Apaf1 może również wiązać się z kaspazą-4 i kaspazą-8 (Hu i wsp. 1998). Apaf1 ulega wszechobecnej ekspresji w tkankach ludzkich (Zou i wsp. 1997).
Physical form
Format: Oczyszczony
Immunoglobulina oczyszczona metodą powinowactwa. Płyn w PBS zawierający 0,02% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Zastępuje: 04-579
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB16503HPA031373ZRB2196
description
Chemicon®, from rabbit
description
Chemicon®, from rabbit
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, rat, mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
Gene Information
human ... APAF1(317)
Gene Information
human ... APAF1(317)
Gene Information
human ... APAF1(317)
Gene Information
human ... Apaf1(317)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)