Przejdź do zawartości
AB15624
Przeciwciało anty-Tbx1
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
T-box 1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Białko T-box 1 wydaje się być niezbędne do prawidłowego rozwoju dużych tętnic, które odprowadzają krew z serca, mięśni i kości twarzy i szyi oraz gruczołów, takich jak grasica i przytarczyce. Chociaż białko T-box 1 działa jako czynnik transkrypcyjny, nie wiadomo jeszcze, które geny są regulowane przez to białko.
Immunogen
Syntetyczny peptyd z ludzkiego Tbx1.
Application
Przeciwciało anty-Tbx1 jest króliczym przeciwciałem poliklonalnym do wykrywania Tbx1 znanego również jako T-box 1 i zostało zwalidowane w WB.
Biochem/physiol Actions
Inne gatunki nie były testowane. Sekwencja immunogenu ma 76% homologii z myszą.
Tbx1 (T-box 1).
Physical form
Format: Oczyszczony
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)